ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
ImmunoCAP IgE Totales
Quantifier la concentration d’IgE totales
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
ImmunoCAP™ IgE Totales mesure la quantité totale d’IgE circulantes dans des échantillons de sérum ou de plasma humains.1 Les IgE peuvent apparaître suite à une sensibilisation aux allergènes. De nombreux patients souffrant d’asthme, de rhinite ou de dermatite atopique dus à une allergie peuvent présenter une concentration d’IgE totales élevée.1,3-5
ImmunoCAP IgE Totales est un test entièrement quantitatif qui fournit des titres précis d’IgE circulantes dans une large plage de mesure comprise entre 2 et 5000 kU/l.1 Pour les patients présentant de faibles titres sériques d’IgE, le test ImmunoCAP IgE Totales « low range » offre une mesure quantitative comprise entre 0,1 et 100 kU/l.2
Utilité clinique
  • Les titres d’IgE sériques totales varient en fonction du statut atopique6 et aident les cliniciens dans le diagnostic clinique des troubles allergiques médiés par les IgE.1,2
  • Pour les patients présentant une suspicion d’allergie professionnelle sans terrain atopique, des titres d’IgE sériques élevés fournissent une indication de la sensibilisation causée par une exposition élevée aux allergènes.7,8
  • Il a été démontré que les infections intestinales dues à des parasites stimulent la production d’IgE, ce qui entraîne des concentrations d’IgE sériques élevés.9
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
  1. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgE Totales.
  2. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgE Totales Low range.
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): p. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): p. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A223-A223.