Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP per le IgE Totali
Quantificare la concentrazione totale di IgE
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Il test ImmunoCAP™ per le IgE totali misura la quantità totale di IgE circolanti nei campioni di siero o plasma umani.1 Gli anticorpi delle IgE possono comparire come risultato della sensibilizzazione agli allergeni. In molti Pazienti affetti da Asma, Rinite o Dermatite atopica dovuta ad allergia, la concentrazione di IgE totali può essere elevata.1,3-5
Il test ImmunoCAP per le IgE totali è un dosaggio completamente quantitativo che detemina in modo accurato i livelli di IgE circolanti entro un ampio intervallo di misurazione compreso tra 2 e 5000 kU/L.1 Per i Pazienti con bassi livelli di IgE nel siero, il test ImmunoCAP delle IgE totali low range offre misurazioni quantitative comprese tra 0,1 e 100 KU/L.2
Utilità clinica
  • I livelli delle IgE totali nel siero variano con lo stato atopico6 e sono di supporto ai Medici nella formulazione di una diagnosi clinica di disturbi allergici IgE-mediati.1,2
  • Per i Pazienti con sospetta allergia professionale senza alcun background atopico, alti livelli di IgE nel siero sono indice di sensibilizzazione causata da un'elevata esposizione agli allergeni.7,8
  • È stato dimostrato che le infezioni intestinali da parassiti inducono la produzione di IgE, con conseguente aumento dei livelli di IgE nel siero.9
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
  1. Directions for use. ImmunoCAP Total IgE.
  2. Directions for use. ImmunoCAP Total IgE Low Range.
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): p. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): p. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A223-A223.