ImmunoCAP™ 총 IgE는 인간 혈청 또는 혈장 시료에서 순환 IgE의 총량을 측정합니다.1 IgE 항체는 알레르기 항원에 대한 감작의 결과로 나타날 수 있습니다. 알레르기로 인한 천식, 비염 또는 아토피 피부염을 앓고 있는 많은 환자에서 총 IgE 농도가 상승할 수 있습니다.1,3-5
ImmunoCAP 총 IgE는 2 ~ 5000kU/L 사이의 넓은 측정 범위 내에서 정확한 순환 IgE 수치를 제공하는 완전 정량적 검사입니다.1 혈청 IgE 수치가 낮은 환자의 경우, ImmunoCAP Total IgE Low Range는 0.1 ~ 100kU/L 사이의 정량적 측정을 제공합니다.2
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.