ImmunoCAP™ ECP는 혈청 내 호산구 양이온 단백질(ECP) 수치를 측정합니다. 호산구는 일부 유형의 천식과 연관된 염증 유발에 주로 관여하는 세포입니다. 기도의 호산구가 활성화되면 탈과립화 및 ECP 방출을 통해 기도 상피 손상을 유발합니다. ECP 수치는 천식 환자의 염증 수준과 상관관계가 있습니다.
호산구성 염증이 있는 천식 환자는 ECP 수치가 높습니다.1,2
ImmunoCAP ECP는 기도 염증의 중증도를 식별하고1 천식 환자에 대한 적절한 요법을 결정하는 데 필요한 도움을 제공합니다.
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.