Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP ECP
Marcatore di infiammazione delle vie aeree
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
ImmunoCAP™ ECP misura il livello di proteina cationica degli eosinofili (ECP) nel siero. Gli eosinofili sono le cellule principalmente responsabili dell'infiammazione associata ad alcuni tipi di asma. Quando gli eosinofili nelle vie aeree vengono attivati, vanno incontro a degranulazione e rilasciano ECP, causando danni all'epitelio delle vie aeree. I livelli di ECP sono correlati al livello di infiammazione nei Pazienti asmatici.
I Pazienti asmatici affetti da infiammazione eosinofila presentano livelli elevati di ECP.1,2
Una misurazione regolare di ECP può aiutare a tenere sotto controllo l'asma
ImmunoCAP ECP può aiutare a determinare la gravità dell'infiammazione delle vie aeree1 e a stabilire la terapia appropriata per i Pazienti affetti da asma.
Diagnosi accurata
  • Confermare o escludere se l'infiammazione eosinofila contribuisce all'insorgenza della malattia e se il Paziente risponde alla terapia corticosteroidea per inalazione (ICS).1,2
Valutazione del rischio
  • Determinare la gravità dell'asma e dell'infiammazione delle vie aeree.1-3
  • Identificare il potenziale rischio di esacerbazioni dell'asma.2,4
Decisioni terapeutiche pertinenti
  • Una guida per il dosaggio corretto della terapia ICS. 2,5,6
  • Follow-up sull'aderenza del Paziente alla terapia anti-infiammatoria per l'asma.2
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
  1. Directions for use. ImmunoCAP ECP.
  2. Koh, G.C., et al., Eosinophil cationic protein: is it useful in asthma? A systematic review. Respir Med, 2007. 101(4): p. 696-705.
  3. Parra, A., et al., Serum ECP levels in asthmatic patients: comparison with other follow-up parameters. Allergy Asthma Proc, 1996. 17(4): p. 191-7.
  4. Belda, J., et al., Mild exacerbations and eosinophilic inflammation in patients with stable, well-controlled asthma after 1 year of follow-up. Chest, 2001. 119(4): p. 1011-7.
  5. Kristjansson, S., et al., Urinary eosinophil protein X in children with atopic asthma: a useful marker of antiinflammatory treatment. J Allergy Clin Immunol, 1996. 97(6): p. 1179-87.
  6. Lonnkvist, K., et al., Eosinophil markers in blood, serum, and urine for monitoring the clinical course in childhood asthma: impact of budesonide treatment and withdrawal. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 812-7.