ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Test ImmunoCAP ECP
Marqueur de l’inflammation des voies respiratoires
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
ImmunoCAP™ ECP mesure le titre de protéine cationique des éosinophiles (ECP) dans le sérum. Les éosinophiles sont les cellules principalement responsables de l’inflammation associée à certains types d’asthme. Lorsque les éosinophiles sont activés dans les voies respiratoires, ils subissent une dégranulation et libèrent l’ECP, causant une détérioration épithéliale des voies respiratoires. Le titre d’ECP est lié au niveau d’inflammation chez les patients asthmatiques.
Les patients asthmatiques atteints d’inflammation à éosinophiles présentent des titres élevés d’ECP.1,2
Une mesure régulière du titre d’ECP contribue à contrôler l’asthme
ImmunoCAP ECP vous aide à identifier la gravité de l’inflammation des voies respiratoires1 et à déterminer le traitement approprié pour les patients asthmatiques.
Précision du diagnostic
  • Confirmer ou exclure si une inflammation à éosinophiles est impliquée dans la maladie et si le patient répond à un traitement par corticostéroïdes inhalés (CSI).1,2
Évaluation du risque
  • Déterminez la gravité de l’asthme et de l’inflammation des voies respiratoires.1-3
  • Identifiez le risque potentiel d’exacerbation de l’asthme.2,4
Décisions thérapeutiques pertinentes
  • Aide à choisir la posologie correcte du traitement par CSI. 2,5,6
  • Suivi de l’observance du traitement anti-inflammatoire contre l’asthme par le patient.2
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
  1. Mode d’emploi. ImmunoCAP ECP.
  2. Koh, G.C., et al., Eosinophil cationic protein: is it useful in asthma? A systematic review. Respir Med, 2007. 101(4): p. 696-705.
  3. Parra, A., et al., Serum ECP levels in asthmatic patients: comparison with other follow-up parameters. Allergy Asthma Proc, 1996. 17(4): p. 191-7.
  4. Belda, J., et al., Mild exacerbations and eosinophilic inflammation in patients with stable, well-controlled asthma after 1 year of follow-up. Chest, 2001. 119(4): p. 1011-7.
  5. Kristjansson, S., et al., Urinary eosinophil protein X in children with atopic asthma: a useful marker of antiinflammatory treatment. J Allergy Clin Immunol, 1996. 97(6): p. 1179-87.
  6. Lonnkvist, K., et al., Eosinophil markers in blood, serum, and urine for monitoring the clinical course in childhood asthma: impact of budesonide treatment and withdrawal. J Allergy Clin Immunol, 2001. 107(5): p. 812-7.