ImmunoCAP™ ECP 測量血清中的嗜伊紅性白血球陽離子蛋白 (ECP) 含量。嗜酸性白血球為主要造成與部分氣喘類型相關之發炎反應的細胞。當嗜酸性白血球在呼吸道中活化,它們會經歷去顆粒化作用並釋放 ECP,造成呼吸道上皮細胞的損害。ECP 含量會與氣喘病患的發炎反應程度呈現相關。
具有嗜伊紅性發炎反應的氣喘病患,ECP 含量會上升。1,2
ImmunoCAP ECP 可幫助您辨識呼吸道發炎反應的嚴重度1,並輔助判斷氣喘病患的適當治療。
選擇您偏好的語言