ImmunoCAP™ ECP misst den Spiegel des eosinophilen kationischen Proteins (Eosinophil Cationic Protein, ECP) im Serum. Eosinophile sind die Zellen, die hauptsächlich für die Entzündung im Zusammenhang mit einigen Asthmaarten verantwortlich sind. Wenn Eosinophile in den Atemwegen aktiviert werden, durchlaufen sie eine Degranulation und setzen ECP frei, was zu einer Schädigung des Atemwegsepithels führt. Der ECP-Wert korreliert mit dem Entzündungsgrad bei Asthmapatienten.
Asthmapatienten mit eosinophiler Entzündung weisen erhöhte ECP-Werte auf.1, 2
Mit ImmunoCAP ECP können Sie den Schweregrad der Entzündung der Atemwege bestimmen1 und die geeignete Therapie für Patienten mit Asthma festlegen.