ImmunoCAP™ 특이 IgG4 검사1를 통해 혈청에서 알레르기 항원별 IgG4 항체를 정량화하여 면역학적 반응에 대한 적절한 평가를 수행할 수 있습니다.2 알레르기 항원별 면역요법(AIT) 시행 중 알레르기 항원별 IgG4 수치 증가는 면역체계가 요법에 반응하고 있음을 나타냅니다. IgG4는 알레르기 항원에 대한 면역 반응을 조절하는 능력을 가지고 있으므로 임상 반응에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.3
ImmunoCAP 특이 IgG4를 통해 알레르기 질환 및 면역요법 분야에서 중요한 임상 정보를 얻을 수 있습니다. 천식, 비염, 아토피 피부염 및 위장관 질환과 같은 다양한 알레르기 질환에 대한 임상 연구에서도 특정 IgG4 항체의 측정이 사용되었습니다.4,5
면역요법 중에 특이 IgG4의 수치 증가는 다음 사항을 나타낼 수 있습니다.
순환 특이 IgG4 항체의 정상 수치 이상의 일반적인 컷오프 값은 이들 항체가 알레르기 항원 노출의 마커이기 때문에 존재하지 않으며, 이는 질병과 직접적으로 관련되지 않을 수도 있고 현지 환경 및 노출 수준에 따라서도 달라집니다.5
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.