Recent searches Clear History
Fale conosco
ImmunoCAP IgG4 específica
Um auxílio durante a imunoterapia alérgeno-específica
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
A quantificação de anticorpos IgG4 específicos para alérgenos no soro com testes ImmunoCAP™ para IgG4 específica1 oferece uma avaliação adequada da resposta imunológica.2 Durante a imunoterapia específica do alérgeno (ITA), níveis altos de IgG4 específica do alérgeno indicam que o sistema imunológico está respondendo à terapia. A IgG4 tem a capacidade de modular a resposta imune ao alérgeno e, portanto, o potencial de influenciar a resposta clínica.3
Com o ImmunoCAP de IgG4 específica, informações clínicas valiosas nos campos de doença alérgica e imunoterapia podem ser obtidas. A medição de anticorpos IgG4 específicos também foi usada em estudos clínicos de diferentes doenças alérgicas, como asma, rinite, dermatite atópica e distúrbios gastrointestinais.4,5
Acompanhamento da imunoterapia específica a alérgenos (ITA)
Durante a imunoterapia, níveis elevados de IgG4 específico podem indicar:
  • Uma correlação geral, mas não definitiva, com o desfecho clínico.5
  • Mostrar que o sistema imunológico está respondendo à terapia.5
Não há valor de corte comum para níveis acima do normal de anticorpos IgG4 específicos circulantes, pois esses são marcadores para exposição a alérgenos, que podem não estar diretamente relacionados à doença e dependerão do ambiente local e dos níveis de exposição.5
Explore o portfólio completo do ImmunoCAP.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes ImmunoCAP.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Obtenha informações científicas sobre alérgenos completos, combinações de alérgenos e componentes de alérgenos.
Acesse a Enciclopédia de alérgenos
Referências
  1. Jutel, M. and C.A. Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy, 2011. 66(6): p. 725-32.
  2. Instruções de uso. ImmunoCAP de IgG4 específica.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future. Allergy Asthma Immunol Res, 2016. 8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases. World Allergy Organ J, 2018. 11(1): p. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children. Clin Mol Allergy, 2012. 10(1): p.1.