ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
ImmunoCAP Specific IgG4
Una ayuda durante la inmunoterapia específica de alérgenos
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
Cuantificar los anticuerpos de IgG4 específica de los alérgenos en suero con las pruebas de ImmunoCAP™ Specific IgG41 permite realizar una evaluación adecuada de la respuesta inmunológica.2 Durante la ITA (inmunoterapia específica de alérgenos), un aumento en los niveles de IgG4 específica de alérgeno indica que el sistema inmunitario está respondiendo al tratamiento. La IgG4 tiene la capacidad de modular la respuesta inmunitaria al alérgeno y, por lo tanto, el potencial de influir en la respuesta clínica.3
Con ImmunoCAP Specific IgG4, se puede obtener información clínica valiosa en los campos de las enfermedades alérgicas y la inmunoterapia. La medición de anticuerpos de IgG4 específica también se ha utilizado en estudios clínicos de diferentes enfermedades alérgicas, como asma, rinitis, dermatitis atópica y trastornos gastrointestinales.4,5
Seguimiento de inmunoterapia específica de alérgenos (ITA)
Durante la inmunoterapia, un aumento en los niveles de IgG4 específica puede indicar:
  • Una correlación general, pero no definitiva, con el resultado clínico.5
  • Que el sistema inmunitario está respondiendo al tratamiento.5
No existe un valor de corte común para los niveles por encima de lo normal de anticuerpos de IgG4 específica en circulación, ya que son marcadores de exposición a alérgenos, que podrían no estar directamente relacionados con la enfermedad y dependen del entorno local y de los niveles de exposición.5
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Jutel, M. and C.A. Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy, 2011. 66(6): p. 725-32.
  2. Instrucciones de uso. ImmunoCAP Specific IgG4.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future. Allergy Asthma Immunol Res, 2016. 8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases. World Allergy Organ J, 2018. 11(1): p. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children. Clin Mol Allergy, 2012. 10(1): p.1.