ImmunoCAP 特異性 IgG4
特異過敏原免疫治療期間之輔助
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
以 ImmunoCAP™ 特異性 IgG4 檢測1定量血清中的特異過敏原 IgG4 抗體,可提供適當的免疫反應評估。2 特異過敏原免疫治療 (AIT) 期間,特異過敏原 IgG4 含量上升代表免疫系統正在對治療有反應。IgG4 能調節對過敏原所產生的免疫反應,從而具影響臨床反應之潛力。3
使用 ImmunoCAP 特異性 IgG4 取得過敏疾病和免疫治療領域的寶貴臨床資訊。特異性 IgG4 抗體之測量也被使用在不同過敏疾病的臨床研究,如氣喘、鼻炎、異位性皮膚炎和腸胃道疾患。4,5
特異過敏原免疫治療 (AIT) 的追蹤
免疫治療期間,特異性 IgG4 含量上升可能代表:
  • 與臨床結果呈現一般、但非明確的相關。5
  • 顯示免疫系統正在對治療有反應。5
對於循環血中的特異性 IgG4 抗體來說,並沒有一個超出正常含量的常用閾值,因為這些標記物是用於過敏原暴露,未必會與疾病有直接關聯且會依據在地環境和暴露程度而定。5
探索完整的 ImmunoCAP 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 ImmunoCAP 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
取得有關過敏原、過敏原混合物及過敏原成分的科學資訊。
造訪過敏原百科全書
參考資料
  1. Jutel, M. and C.A.Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy.Allergy, 2011.66(6): p. 725-32.
  2. Directions for use.ImmunoCAP Specific IgG4.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future.Allergy Asthma Immunol Res, 2016.8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases.World Allergy Organ J, 2018.11(1): p. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children.Clin Mol Allergy, 2012.10(1): p.1.