Recent searches Clear History
Contatti
Test ImmunoCAP per le IgG4 Specifiche
Un aiuto durante l'immunoterapia allergene-specifica
Questi prodotti potrebbero non essere approvati per l'uso nella tua Nazione. Contatta il tuo Rappresentante commerciale locale per informazioni sulla disponibilità di prodotti specifici.
Il dosaggio degli anticorpi delle IgG4 allergene-specifiche nel siero con i test ImmunoCAP™ per le IgG4 specifiche1 offre una valutazione adeguata della risposta immunologica.2 Durante l'immunoterapia allergene-specifica (AIT), un aumento dei livelli delle IgG4 allergene-specifiche indica che il sistema immunitario risponde alla terapia. Le IgG4 hanno la capacità di modulare la risposta immunitaria agli allergeni e possono quindi influenzare la risposta clinica.3
Con il test ImmunoCAP per le IgG4 specifiche è possibile ottenere preziose informazioni cliniche nell'ambito della malattia allergica e dell'immunoterapia. Il dosaggio degli anticorpi delle IgG4 specifiche è stato utilizzato anche negli studi clinici di diverse malattie allergiche, quali Asma, Rinite, Dermatite atopica e disturbi gastrointestinali.4,5
Immunoterapia allergene-specifica (AIT) di follow-up
Durante l'immunoterapia, un aumento dei livelli delle IgG4 specifiche può indicare:
  • Una correlazione generale, ma non definitiva, con l'esito clinico.5
  • La risposta del sistema immunitario alla terapia.5
Non esiste un cut-off comune per livelli superiori alla norma di anticorpi delle IgG4 specifiche circolanti, in quanto questi sono indicatori di esposizione ad allergeni che potrebbero non essere direttamente correlati alla malattia e che dipendono dall'ambiente circostante e dai livelli di esposizione.5
Scopri l'intero portfolio ImmunoCAP.
Visualizza il portfolio
Trova uno strumento per eseguire i test ImmunoCAP.
Visualizza i Sistemi di Laboratorio Phadia
Ottieni informazioni scientifiche su allergeni estrattivi e componenti molecolari allergeniche.
Consulta Allergen Encyclopedia
Riferimenti
  1. Jutel, M. and C.A. Akdis, Immunological mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Allergy, 2011. 66(6): p. 725-32.
  2. Directions for use. ImmunoCAP Specific IgG4.
  3. Jutel, M., A. Kosowska, and S. Smolinska, Allergen Immunotherapy: Past, Present, and Future. Allergy Asthma Immunol Res, 2016. 8(3): p. 191-7.
  4. Smoldovskaya, O., et al., Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases. World Allergy Organ J, 2018. 11(1): p. 35.
  5. Ito, K., et al., The usefulness of casein-specific IgE and IgG4 antibodies in cow's milk allergic children. Clin Mol Allergy, 2012. 10(1): p.1.