Recent searches Clear History
聯絡我們
ImmunoCAP™ 特異性 IgE 檢測
透過可信賴的過敏原診斷改善病患療效
一次血液檢測有助於改善過敏病患的症狀管理。
有興趣將 ImmunoCAP 加入檢測組合中的實驗室人員,請探索 ImmunoCAP 產品目錄。
一对年轻夫妇在外面遛狗
什麼是 ImmunoCAP 特異性 IgE 血液檢測?
適合所有人的血液檢測
ImmunoCAP 檢測是體外過敏診斷的黃金標準,深受各大專業領域信賴,為過敏病患提供最佳療效。1
深入瞭解 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測。
超過 50 年的過敏診斷研究
ImmunoCAP 特異性 IgE 分析以多年研究為後盾,並在可靠且自動化的 Phadia 實驗室系統上分析,使用高品質過敏原製劑、螢光免疫檢定技術,以及連低致敏化都能偵測到的方法,提供值得信賴的結果。4
獲得科學界的背書。
記載於超過 6,000 份同儕審查刊物,也受到全世界多種醫療準則參考引用。4
「ImmunoCAP 系統被視為過敏性病況體外診斷的『黃金標準』。」1
- 歐洲過敏及臨床免疫學期刊 (European Journal of Allergy and Clinical Immunology)
「準確。精準。敏銳。2
- 過敏及臨床免疫學期刊
「ImmunoCAP 是唯一足夠準確且可靠的檢測… 針對 IgE 調節過敏病患的進階調查… [同時也] 適用於初級照護。」3
- 分子診斷專家審查 (Expert Review of Molecular Diagnostics)
為何要使用 ImmunoCAP 血液檢測?
97%
對於異位性病患,除了臨床病史和體檢,再搭配使用特異性 IgE 檢測的話,正確診斷結果會從最低 30% 增加到最高 97%。5
廣泛可用
無論年齡、皮膚狀況、抗組織胺使用情況或懷孕與否,ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測可用於各種類型的病患。6,7
零風險
血液檢測與皮膚點刺檢測不同,沒有對病患造成任何過敏性反應的風險。6,7
專門檢測,不只適用於專科醫生
ImmunoCAP 過敏原成分檢測可協助識別病患可能對完整過敏原 (例如花生、木本堅果、牛奶、蛋類、寵物等) 中的哪些分子產生反應,以便協助病患管理。8
其如何運作?
Clipboard - How to Order sections, Order an ImmunoCAP test
訂購 ImmunoCAP 檢測
依照您平時訂購實驗室血液檢測的一般流程。6
聯繫專員瞭解訂購事宜。  
Blood vial - How to Order sections, Let the laboratory analyze
讓實驗室進行分析
實驗室將在 Phadia 實驗室系統上處理 ImmunoCAP 檢測。 
Chart - How to Order sections, Receive results
收取檢測結果
評估和解讀 ImmunoCAP 檢測結果,將病患管理個人化。
解讀指南
無論您是初級照護提供者還是專科醫生,ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測解讀指南都能提供深入且清楚的資訊,有助於指引病患管理決策。
*特異性 IgE 血液檢測結果應搭配病患的臨床史和體檢結果一併解讀。10,11  ImmunoCAP 血液檢測結果會指出病患是否對特定過敏原敏感 (亦即有 IgE 抗體)。然而,對特定過敏原敏感並不一定代表臨床過敏,因為敏感並不一定會導致症狀發生。12
有其他問題嗎?
ImmunoCAP 特異性 IgE 常見問答
我可以在初級照護環境中安排此檢測嗎?
是否可進行檢測可能因地點而異;然而,大部分初級照護提供者都可以安排 ImmunoCAP 檢測。事實上,初級照護提供者是許多過敏性疾病狀態的最前線。因此,他們能夠在初次訪視期間安排 ImmunoCAP 檢測來迅速協助病患。
除了初級照護,正常安排實驗室檢測的任何健康照護提供者都可以安排 ImmunoCAP 檢測。
請洽詢 HCP 安排事宜專員。
執行 ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測需要多少血液?
所需的血液量取決於所安排的過敏原數量。請洽詢您實驗室的代表,以確定所需的血清量。
ImmunoCAP 特異性 IgE 檢測和其他過敏診斷之間的差異為何?
ImmunoCAP 檢定包含專為過敏診斷所設計的技術。每個 ImmunoCAP 檢測內部都是立體的纖維素結構,可提供更多表面區域進行黏合,進而產生高分析敏感度以及準確、精準和敏銳的結果。2
完整過敏原和過敏原成分之間有何差異?
過敏原成分就是完整過敏原的成分。它們就像拼圖片一樣,是更大圖片的一部分,用來深入瞭解病患對完整過敏原的特定過敏作用。
依據位置而異,部分實驗室會針對幾種完整過敏原提供進一步檢測。因此,若病患的某種完整過敏原致敏化檢測結果為陽性,則該檢測將會進一步進行並檢測該過敏原擁有的過敏原成分。此額外資訊可能有助於判斷有全身性反應風險的病患,或在其他情況下,判斷特定過敏原版本的耐受性。8 搭配病患病史一同評估,可在建立最佳管理計畫時提供深入分析。8
深入瞭解過敏原成分。
ImmunoCAP 檢測是否為放射過敏原吸附檢測 (RAST)?
雖然 RAST 仰賴放射性標記,ImmunoCAP 檢測仍使用螢光標記偵測抗體測量特異性 IgE 濃度。然後,Phadia 實驗室系統測量與至特異性 IgE 結合時所發射的光線強度,再將該資料轉譯為結果。
如需更多資訊,請洽詢實驗室專業人員。
如需有關 ImmunoCAP 檢測、過敏及/或教育工具和資源的其他資訊,請聯絡我們的過敏專家。
相關資源
協助您診斷和病患管理的工具。
參考資料
  1. Crameri R. The crux with a reliable in vitro and in vivo diagnosis of allergy.Allergy.2013 Jun;68(6):693-4. doi: 10.1111/all.12177.Epub 2013 Apr 27.PMID: 23621640.
  2. Van Hage M, Hamsten C, Valenta R. ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology.J Allergy Clin Immunol.2017 Oct;140(4):974-977. doi: 10.1016/j.jaci.2017.05.008.Epub 2017 May 25.PMID: 28552762.Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0091-6749(17)30844-8.
  3. Johansson (2004) ImmunoCAP® Specific IgE test: an objective tool for research and routine allergy diagnosis, Expert Review of Molecular Diagnostics, 4:3, 273-279, DOI: 10.1586/14737159.4.3.273.可從下列位置取得:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1586/14737159.4.3.273。
  4. Data on file
  5. Duran-Tauleria E, Vignati G, Guedan MJ, et al.The utility of specific immunoglobulin E measurements in primary care.Allergy.2004;59 (Suppl78):35-41.Gupta N, Agarwal P, Sachdev A,
  6. Gupta D. Allergy Testing - An Overview.Indian Pediatr.2019 Nov 15;56(11):951-957.PMID: 31729325.可從下列位置取得:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.indianpediatrics.net/nov2019/951.pdf。
  7. Pali-Schöll, Isabella et al.“Allergic diseases and asthma in pregnancy, a secondary publication.”The World Allergy Organization journal vol. 10,1 10.2 Mar. 2017, doi:10.1186/s40413-017-0141-8 Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333384/.
  8. Matricardi, P.M., et al., EAACI Molecular Allergology User's Guide. Pediatr Allergy Immunol, 2016. 27 Suppl 23: p. 1-250.
  9. Eigenmann P A, Atanaskovic-Markovic M et al.Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation.Pediatr Allergy Immunol 2013;24(2):195-209
  10. Bousquet J, Anto J M et al.Allergic rhinitis.Nat Rev Dis Primers 2020;6(1):95.
  11. Scadding G K, Scadding G W. Diagnosing allergic rhinitis.Immunol Allergy Clin North Am 2016;36(2):249-260
  12. Popescu F D, Vieru M. Precision medicine allergy immunoassay methods for assessing immunoglobulin E sensitization to aeroallergen molecules.World J Methodol 2018;8(3):17-36