| Phadia 200 | Phadia 250 | Phadia 1000 | Phadia 2500 | Phadia 5000 | |
| ImmunoCAP | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 | 알레르기 |
| EliA | 자가면역(Autoimmunity) |
자가면역(Autoimmunity) | N/A | 자가면역(Autoimmunity) | 자가면역(Autoimmunity) |
| 시스템 설명 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 | 완전 자동 폐쇄형 immu아니오assay 시스템 |
| 프로세싱 | 배치 | 지속적 | 지속적 | 지속적 | 지속적 |
| 최대 처리량 | 배치당 최대 96개의 검사 결과 | 시간당 최대 60개 결과 | 시간당 최대 240개 결과 | 시간당 최대 480개 결과 | 시간당 최대 960개 결과 |
| 시료 종류 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 | 혈청, 혈장 |
| 10개 튜브 장착 가능한 시료 랙용 시료 튜브 |
높이 42-100mm 직경 10-16mm |
높이 50-110mm 직경 10-17mm |
높이 50-105mm 직경 10-17mm |
N/A | N/A |
| 5개 튜브 장착 가능한 시료 랙용 시료 튜브 |
N/A | N/A | N/A | 높이 70-105mm 직경 10-17mm |
높이 70-105mm 직경 10-17mm |
| 시료 바코드 유형 | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
Code 39, Code 93, Code 128, Codabar (NW-7), COOP 2 of 5*, EAN-8, Industrial 2 of 5*, Interleave 2–5 *Phadia 200 및 Phadia 1000에는 사용할 수 없습니다. Phadia 200은 EAN-8에서도 검증되지 않았습니다. |
| 시료 희석 | 알레르기 자가면역(Autoimmunity) |
알레르기 자가면역(Autoimmunity) |
N/A | 자가면역(Autoimmunity) | 자가면역(Autoimmunity) |
| 레벨 및 응고 검출 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 반사 검사 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| STAT 시료 | 아니오 | 예 | 아니오 | 예 | 예 |
| 시약 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 ImmunoCAP 또는 EliA 시약과 함께 배치 방식으로 로딩됨 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 | 일반 ImmunoCAP 및 EliA 시약을 기기내에 보관하여 사용 가능 |
| 보정 유형 | Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 | Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
Assay 그룹(IgG, IgE, IgM, IgA)당 한 개의 동형 마스터 곡선 |
| 보정 안정성 | 28일 | 28일 | 28일 | 28일 | 28일 |
| 헹굼 용수 요건 | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* | 임상실험실 시약 용수(CLRW, I형 및 II형 실험실 등급수 대신 사용 가능)* |
| 원격 문제 해결 및 지원 | Phadia LabCommunity |
Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity | Phadia LabCommunity |
| 주변 작동 온도 | 18–32 °C |
18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C | 18–32 °C |
| 전기 요구사항 | 110-240V 50/60Hz |
100 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V ±10% 50/60 Hz |
200 V, 220 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
200 V, 208 V, 230 V, 240 V±10% 50/60 Hz |
| 치수(HxWxD) | 55 x 80 x 60 cm (22 x 32 x 24 in) | 186x127x75 cm(테이블 포함) 73x50x30 in |
215x183x105 cm 85x72x42 in |
195x411x135 cm 77x162x53 in |
195x619x135 cm 77x244x53 in |
| 중량(비어 있음) | 47 kg/ 104 lb. | 220 kg / 485 lb | 688 kg / 1516 lb | 2000 kg / 4409 lb | 3342 kg / 7367 lb |
*II형 실험실 등급수 대신 임상실험실 시약 용수(CLRW)를 사용할 수 있습니다(승인 지침-제4판).
Phadia™ 200 장비는 당사의 완전 자동화 장비 중 가장 작은 장비로서 벤치탑에 알맞을 정도로 작지만 알레르기 및 자가면역질환 진단에 사용되는 700가지가 넘는 다양한 메뉴의 ImmunoCAP™ 및 EliA™ 검사를 실행할 수 있습니다.
Phadia 200 장비는 어떤 워크플로우에도 적합하며, 사용자가 직접 시료를 컨트롤하고, 검사 유동성을 높이며, 장비 자동화를 통해 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 이 장비는 한정된 공간에서 제공되는 검사의 범위와 실행하는 검사의 횟수를 쉽게 확장할 수 있는 간단한 방법을 제공하며, 적은 교육 기간으로 모든 Phadia™ Laboratory Systems에서 기대할 수 있는 동일한 고품질의 정량적 결과를 제공합니다.
*클러스터 설정은 여러 개의 Phadia 장비가 하나의 Phadia Prime 컴퓨터와 함께 네트워크로 연결된 상태로 작동할 수 있도록 합니다.
*배치당 96개의 ImmunoCAP 검사 또는 배치당 48개의 EliA 검사
Before you proceed ...
We noticed you may be visiting a version of our website that doesn’t match your current location. Would you like to view content based on your region?
Contact us
Interested in utilizing our solutions in your laboratory or healthcare practice?
Not a lab professional or healthcare provider but would like to learn more about allergy testing?
Visit Allergy InsiderChoose your preferred language
Please note: By selecting a different language, you are choosing to view another site. Product availability and indications may vary from what is approved in your region.