ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
문의하기
ImmunoCAP Phadiatop 검사
IgE 매개 알레르기를 진단에 고려 또는 배제하는 데 도움 제공
해당 제품은 특정 국가에서 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 특정 제품 가용성에 대한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
ImmunoCAP™ Phadiatop™ 검사는 일반적인 흡입성 알레르기 항원이 균형있게 혼합된 혼합항원에 대한 IgE 항체를 측정하여 특정 환경에서 단백질에 대한 IgE 매개 반응을 유발하는 경향이 있는 아토피성 알레르기를 진단에 고려하거나 배제하는 데 도움을 줍니다. 만 5세 미만의 어린이에게 최적화된 ImmunoCAP Phadiatop Infant에는 해당 연령 집단에 중요한 식품 알레르기 항원이 포함되어 있습니다.1-5
이 검사는 임상의에게 다음과 같은 장점을 제공합니다.
  • IgE 매개 알레르기 질환과 기타 알레르기 유사 증상의 감별2-4
  • 증상을 유발하는 알레르기 항원을 식별하고 적절한 환자 관리를 결정할 수 있도록 돕기 위해 전체 알레르기 항원을 사용한 특이 IgE 검사가 필요한 환자 식별2-4
ImmunoCAP Phadiatop 검사는 모든 환자를 대상으로 수행 가능
ImmunoCAP Phadiatop 검사는 거의 제한 사항 없이 수행할 수 있습니다. 기존 피부단자검사(SPT) 대비 ImmunoCAP 혈액 검사의 장점은 다음과 같습니다.
  • 환자의 연령, 피부 상태, 복용 약물, 증상, 질병
  • 활성도, 임신 여부와 상관없을 뿐만 아니라 영아기에서도 검사가 가능합니다.9-13
  • 초과민 반응 쇼크가 발생할 위험이 없습니다.9,13
  • 비오틴 보충제 섭취로 인한 간섭이 나타나지 않습니다.14
증상을 유발하는 알레르기 항원과 이의 정량적 값을 식별하기 위해서는 적절한 ImmunoCAP 특이적 IgE 전체 알레르기 항원을 사용하여 시료를 재차 검사하는 것이 권장됩니다.
ImmunoCAP Phadiatop 검사를 사용하여 알레르기/비 알레르기 환자 10명 중 9명의 비율로 올바르게 분류
전체 ImmunoCAP 포트폴리오를 확인해 보십시오.
포트폴리오 살펴보기
ImmunoCAP 검사를 실행할 기기를 찾아 보십시오.
Phadia Laboratory Systems 살펴보기
전체 알레르기 항원, 알레르기 혼합항원 및 알레르기 성분항원에 대한 과학적 정보를 제공합니다.
알레르기 항원 백과사전으로 이동
참고문헌
1. Directions for use. ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.