ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Test ImmunoCAP Phadiatop
Aide à exclure l’allergie médiée par les IgE
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Le test ImmunoCAP™ Phadiatop™ mesure les IgE d’un mélange équilibré d’allergènes inhalés et aide à confirmer ou exclure l’allergie atopique, une tendance à produire une réponse médiée par les IgE aux protéines présentes dans l’environnement. ImmunoCAP Phadiatop nourrisson, optimisé pour les enfants de moins de 5 ans, inclut des allergènes alimentaires qui sont importants pour cette tranche d’âge.1-5
Ces tests peuvent aider les cliniciens à :
  • Différencier les troubles allergiques médiés par les IgE d’autres symptômes de type allergique.2-4
  • Identifier les patients ayant besoin de tests IgE spécifiques avec des sources allergéniques pour déterminer les allergènes provoquant les symptômes et définir la prise en charge appropriée des patients.2-4
Le test ImmunoCAP Phadiatop peut être réalisé pour n’importe quel patient
Le test ImmunoCAP Phadiatop peut être réalisé avec peu de restrictions. Contrairement au test cutané classique, un test sanguin ImmunoCAP présente les avantages suivants :
  • Peut être effectué indépendamment de l’âge, de l’état de la peau, des médicaments, des symptômes, de la maladie,
  • d’une grossesse, et même dans la petite enfance.9-13
  • N’expose à aucun risque d’anaphylaxie.9,13
  • N’est pas soumis aux interférences causées par la supplémentation en biotine exogène.14
Pour aider à identifier les allergènes provoquant des symptômes et les valeurs quantitatives, il est recommandé de tester à nouveau l’échantillon avec les tests ImmunoCAP IgE Spécifiques pour les sources allergéniques appropriées.
Neuf patients allergiques / non allergiques sur 10 correctement classés à l’aide du test ImmunoCAP Phadiatop
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
1. Mode d’emploi. ImmunoCAP Phadiatop.
2. Eriksson, N.E., Allergy screening with Phadiatop and CAP Phadiatop in combination with a questionnaire in adults with asthma and rhinitis. Allergy, 1990. 45(4): p. 285-92.
3. Fiocchi, A., et al., Differential diagnosis of IgE-mediated allergy in young children with wheezing or eczema symptoms using a single blood test. Ann Allergy Asthma Immunol, 2004. 93(4): p. 328-33.
4. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar;23(2):159–65. 
5. Ballardini, N., et al., ImmunoCAP Phadiatop Infant--a new blood test for detecting IgE sensitisation in children at 2 years of age. Allergy, 2006. 61(3): p. 337-43.
6. Williams, P.B., C. Siegel, and J. Portnoy, Efficacy of a single diagnostic test for sensitization to common inhalant allergens. Ann Allergy Asthma Immunol, 2001. 86(2): p. 196-202.
7. Halvorsen, R., et al., Phadiatop infant in the diagnosis of atopy in children with allergy-like symptoms. Int J Pediatr, 2009. 2009: p. 460737.
8. Paganelli, R., et al., Specific IgE antibodies in the diagnosis of atopic disease. Clinical evaluation of a new in vitro test system, UniCAP, in six European allergy clinics. Allergy, 1998. 53(8): p. 763-8.
9. Siles, R.I. and F.H. Hsieh, Allergy blood testing: A practical guide for clinicians. Cleve Clin J Med, 2011. 78(9): p. 585-92.
10. Bonnelykke, K., C.B. Pipper, and H. Bisgaard, Sensitization does not develop in utero. J Allergy Clin Immunol, 2008. 121(3): p. 646-51.
11. Belhocine, W., et al., Total serum tryptase levels are higher in young infants. Pediatr Allergy Immunol, 2011. 22(6): p. 600-7.
12. Bacharier, L.B., et al., Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy, 2008. 63(1): p. 5-34.
13. Walsh, J. and N. O'Flynn, Diagnosis and assessment of food allergy in children and young people in primary care and community settings: NICE clinical guideline. The British journal of general practice : the journal of the Royal College of General Practitioners, 2011. 61(588): p. 473-475.
14. ImmunoDiagnostics Statment, No Biotin Interference in ImmunoCAPTM Assays. Uppsala, Jan 31 2018.