ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
ImmunoCAP Total IgE
Cuantifique la concentración total de IgE
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
ImmunoCAP™ Total IgE mide la cantidad total de IgE circulante en muestras de plasma o suero humano.1 Los anticuerpos de IgE pueden aparecer como resultado de la sensibilización a los alérgenos. En muchos pacientes que sufren de asma, rinitis o dermatitis atópica debido a una alergia, puede haber una concentración de IgE total elevada.1,3-5
ImmunoCAP Total IgE es una prueba totalmente cuantitativa que proporciona niveles precisos de IgE circulante en un amplio rango de medición de entre 2 y 5000 kU/l.1 Para pacientes con bajos niveles séricos de IgE, ImmunoCAP Total IgE Low Range ofrece una medición cuantitativa de entre 0,1 y 100 kU/l.2
Utilidad clínica
  • Los niveles de IgE sérica total varían según el estado atópico6 y son una ayuda para los profesionales de la salud en el diagnóstico clínico de trastornos alérgicos mediados por IgE.1,2
  • En el caso de los pacientes con una presunta alergia ocupacional sin antecedentes atópicos, los niveles elevados de IgE sérica proporcionan una indicación de una sensibilización causada por una alta exposición a alérgenos.7,8
  • Se ha demostrado que las infecciones intestinales parasitarias inducen la producción de IgE, lo que da como resultado niveles elevados de IgE sérica.9
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Instrucciones de uso. ImmunoCAP Total IgE.
  2. Instrucciones de uso. ImmunoCAP Total IgE Low Range.
  3. Cakanlar, F.N., E. Ceylan, and A. Kanbay, Relationship between serum total ige specific ige and serum total eosinophil counts in asthma bronchiale patients. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A25.
  4. Poleshuck, R.T.F., et al., Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis. World Allergy Organization Journal, 2015. 8(1): p. A142-A142.
  5. Poleshuck, Rafael Teixeira Figueredo et al. “Levels of total serum IgE and specific IgE sensitization profile in patients with atopic dermatitis” World Allergy Organization Journal, Volume 8, A142
  6. Wayne T. R. and Hales B. J. “Immune Responses to Inhalant Allergens”; WAO Journal 2008;89-95
  7. Hollund, B.E., et al., Occupational exposure to hairdressing chemicals and immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health, 2002. 28(4): p. 264-9.
  8. Hossain;, M.A. and L.N. Islam, Effect of Occupational Exposure on Allergic Diseases and Relationship with Serum IgE Levels in the Tannery Workers in Bangladesh. 2016.
  9. De Farias Sales, V.S., et al., Serum total IgE, ascaris lumbricoides specific IgE and eosinophils in parasites-infected children in a tropical area. The World Allergy Organization Journal, 2015. 8(Suppl 1): p. A223-A223.