自己免疫性甲状腺疾患の臨床検査
根本原因を明確にする
これらの製品は、お客様の国では使用できない場合があります。特定製品の使用可否については、営業担当者にお問い合わせください。
甲状腺の炎症(甲状腺炎)は甲状腺の機能不全につながる可能性があり、その場合は全身に影響が及び、生活の質が失われます1。西洋諸国では、人口の最大5%が橋本甲状腺炎やグレーブス病のような自己免疫性甲状腺疾患(AITD)を発症しており、甲状腺機能亢進症および甲状腺機能低下症の主な原因の1つになっています1。 これらの疾患を非自己免疫性甲状腺疾患と区別し、十分な情報に基づいた治療を決定できるよう臨床医を支援することは、より良い患者ケアにつながります1、2。
甲状腺タンパク質に対する自己抗体の測定は、橋本甲状腺炎およびグレーブス病の診断アルゴリズムにおいて極めて重要です1、2。
以下は最も関連のある甲状腺自己抗体です。
  • 抗TSH-R:グレーブス病を、他の甲状腺機能亢進症や甲状腺中毒症の原因から区別して鑑別同定するための特異的血清学的マーカーです3。
  • 抗TPO:橋本甲状腺炎の診断に使用する血清学的マーカーで、最大80%のグレーブス病患者も検出できます4。
  • 抗TG:多くの場合は抗TPOと共に検出されますが、約6%の橋本甲状腺炎患者は抗TGのみに陽性を示します5。
自己免疫性甲状腺疾患の診断パートナーにサーモフィッシャーサイエンティフィックを選ぶ理由
1回の検査で正確にAITDを検出するために
AITDのような患者に不明瞭な症状が現れる疾患では、特異度が極めて重要になります。エリア™抗TSH-R検査、エリア™抗TPO検査、エリア™抗TG検査では、AITDの診断を支援する完全に自動化された特異的自己抗体検査パネルを提供しています。他の自動甲状腺検査との比較では、エリア™甲状腺検査は最も高い特異度を示しました(エリア抗TSH-R検査:97.7%、製造業者1:92.0%、製造業者2:94.0%、エリア抗TPO検査:96.0%、製造業者1:94.0%、製造業者2:91.0%、エリア抗TG:94%、製造業者1:90.5%、製造業者2:94.0%)6。
臨床的関連性を確保するため、最高レベルの基準に従い製造
エリア抗TSH-R検査とエリア抗TPO検査の抗原は、真核細胞発現系で生成され、高い純度と再現性を備えています。そのため、ロット内およびロット間でも最大限の正確性と精度および一貫性が保たれています。
作業の無駄をなくす最適化
エリア甲状腺検査を使用すると、1台の完全自動ファディア™検査システムを用いて、1つのサンプルから1回の検査で3種類の関連抗体を検出できます。つまり、お客様とクライアントが同じ甲状腺陽性対照をすべてのエリア甲状腺検査に適用し、共通のシステム試薬を共有することで、時間とコストを削減できます。
エリアについて確認する
ただいま準備中
エリアを測定するための機器を確認する
ただいま準備中
エリア関連のリソースを確認する
ライブラリーを表示
参考文献
  1. Rema J, Ramos JP,Dias C. Autoimmune thyroid diseases in The General Practice Guide to Autoimmune Diseases.Pabst Science Publishers, Lengerich 2012:267-271.
  2. Franco JS, Amaya-Amaya J, Anaya JM.THYROID DISEASE AND AUTOIMMUNE DISEASES.In AUTOIMMUNITY From Bench to Bedside. editors: Anaya JM, Sheonfeld Y, Rojas-Villarraga A, Levy RA, Cervera R. Bogota, Columbia: El Rosario University Press; 2013:537-561.
  3. Menconi F, Marcocci C, Marino M. Diagnosis and classification of Graves' disease.Autoimmun Rev. 2014;13(4-5):398-402.
  4. Saravanan P, Dayan CM.Thyroid autoantibodies.Endocrinol Metab Clin North Am. 2001;30(2):315-337, viii.
  5. Tozzoli R, Villalta D, Kodermaz G, Bagnasco M, Tonutti E, Bizzaro N. Autoantibody profiling of patients with autoimmune thyroid disease using a new multiplexed immunoassay method.Clin Chem Lab Med.2006;44(7):837-342.
  6. Scientfic TF.Internal study.Data on file.Anti-TSH-R: serum samples from 100 Graves’ disease patients and 300 disease controls.Anti-TPO and anti-TG: serum samples from 100 Graves’ disease and 100 Hashimoto’s thyroiditis patients and 200 disease controls.