I test per le componenti molecolari allergeniche aiutano ad avere una visione dettagliata delle allergie alimentari, respiratorie e al veleno di insetti.1,2
Per i laboratoristi interessati ad aggiungere i test ImmunoCAP al proprio portfolio diagnostico: consultate il catalogo dei prodotti ImmunoCAP.
I test per le componenti molecolari allergeniche misurano la sensibilizzazione allergica alle molecole presenti all'interno degli allergeni estrattivi, consentendo una comprensione più approfondita delle cause, dei rischi e della gestione dei sintomi.1,2
I test per le componenti molecolari allergeniche misurano la sensibilizzazione allergica alle molecole presenti all'interno degli allergeni estrattivi, consentendo una comprensione più approfondita delle cause, dei rischi e della gestione dei sintomi.1,2
La sensibilizzazione a queste diverse proteine può fornire informazioni preziose sullo stato della malattia di un paziente.1
Conoscere le proteine alle quali il paziente potrebbe reagire consente di ottenere una migliore comprensione della potenziale allergia.1
Conoscere le proteine alle quali il paziente potrebbe reagire consente di ottenere una migliore comprensione della potenziale allergia.1
Insieme ai sintomi e all'anamnesi del paziente, queste informazioni possono aiutare a creare un piano di gestione completo e strutturato per migliorare la qualità di vita del paziente.1,2
Un portfolio più ampio di componenti allergeniche alimentari per una maggiore precisione diagnostica
Vi presentiamo quattro nuove componenti allergeniche ImmunoCAP Jug r 2 e Jug r 6 (noce) e Cor a 11 e Cor a 16 (nocciola). Queste proteine viciliniche clinicamente rilevanti contribuiscono a colmare il gap diagnostico, favorendo una migliore valutazione del rischio e decisioni cliniche più sicure in pazienti con sospette allergie alla frutta a guscio.
Per i medici di famiglia e gli specialisti, i test per le componenti molecolari allergeniche consentono di rispondere a domande preziose che potrebbero indirizzare verso una diagnosi differenziale e ottimizzare la gestione dei pazienti. 1,2
È possibile ottenere risposte a domande come...
I sintomi sono dovuti a un cane maschio o femmina?2
Le uova e/o il latte cotti al forno sono più sicuri per il paziente rispetto agli stessi cibi crudi?2
Il rischio di una reazione grave alle arachidi è sufficientemente basso per un test di provocazione orale?2
Quale immunoterapia specifica è migliore per il paziente?2
Si tratta di una sensibilizzazione clinica alla frutta a guscio o di una cross-reazione con i pollini degli alberi?2
Esplora i casi clinici sulle componenti molecolari allergeniche e scopri tutto il potenziale dei test.
Alcuni dei test ImmunoCAP per le componenti molecolari allergeniche più comuni sono: *
Acari della polvere
Arachidi
Latte vaccino
Pollini
Frutta a guscio
Uova
Grano
Soia
È semplice come contare fino a 1… 2... 3…
Segui le procedure normalmente utilizzate per prescrivere gli esami del sangue di laboratorio.6
Contatta uno specialista per avere supporto con le prescrizioni.
Il laboratorio processerà i test ImmunoCAP sui Sistemi di Laboratorio Phadia.
Valuta e interpreta i risultati dei test ImmunoCAP per personalizzare la gestione del paziente.
Sia per i medici che per gli specialisti, le guide per l'interpretazione dei risultati dei test delle componenti allergeniche forniscono indicazioni chiare su come la sensibilizzazione alle diverse tipologie di componenti molecolari allergeniche alimentari possa influire sul piano di gestione del paziente.
I risultati degli esami del sangue delle IgE specifiche devono essere interpretati unitamente all'anamnesi clinica del paziente e all'esame obiettivo.8-10 I risultati degli esami del sangue ImmunoCAP indicheranno se il paziente è sensibilizzato (ovvero presenta anticorpi IgE) ad allergeni specifici. Tuttavia, la sensibilizzazione ad allergeni specifici non sempre indica un'allergia clinica, poiché la sensibilizzazione non sempre determina sintomi.8,11
Apprezzati in tutte le specialità, i test ImmunoCAP per le IgE Specifiche sono la tecnologia gold standard nella diagnostica in-vitro delle allergie7 e possono aiutare a ottimizzare gli esiti clinici dei pazienti con allergie.
Scopri cosa offrono i test ImmunoCAP
Per ulteriori informazioni sui test ImmunoCAP, sulle allergie e/o sugli strumenti e le risorse per la formazione, contatta i nostri esperti sulle allergie.
Strumenti di supporto per la diagnosi delle malattie e la gestione dei pazienti.