ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contactez-nous
IgG spécifiques ImmunoCAP
Marqueur d’exposition aux antigènes
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
Les tests IgG spécifiques ImmunoCAP™ permettent de déterminer la concentration en anticorps IgG circulants spécifiques aux allergènes dans le sérum ou le plasma humain.1 Ces anticorps font partie du système de défense naturelle du corps et se développent en réaction au contact avec des substances étrangères. La gamme ImmunoCAP propose des tests pour détecter les allergènes / antigènes environnementaux courants susceptibles de provoquer une réponse immunitaire exagérée,2 par exemple, les substances bactériennes, fongiques, animales, végétales et chimiques.3
La mesure d’anticorps IgG spécifiques fournit plusieurs informations cliniques précieuses dans divers domaines.
Maladie allergique
Voici quelques exemples de la façon dont les résultats de tests d’IgG spécifiques sont utilisés dans les allergies :
  • Dans les études cliniques portant sur l’asthme, la rhinite, l’urticaire, l’eczéma et les troubles gastro-intestinaux.
  • Comme marqueur d’exposition dans les maladies pulmonaires interstitielles, par exemple, l’alvéolite allergique extrinsèque (ou pneumonie d’hypersensibilité), l’aspergillose invasive et l’aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA) invasive.2,4,5
  • Comme marqueur d’une exposition élevée aux allergènes professionnels, par exemple les produits chimiques, qui peuvent entraîner une pneumonie d’hypersensibilité.6
Il n’existe pas de valeur seuil commune pour les titres supérieurs à la normale d’anticorps IgG spécifiques circulants, car il s’agit de marqueurs d’exposition aux allergènes, qui peuvent ne pas être directement liés à la maladie et qui dépendent de l’environnement local et des niveaux d’exposition.7
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
  1. Mode d’emploi. ImmunoCAP IgG.
  2. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  3. Baur, X., A. Fischer, and L.T. Budnik, Spotlight on the diagnosis of extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 2015. 10: p. 15-15.
  4. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  5. Van Hoeyveld, E., L. Dupont, and X. Bossuyt, Quantification of IgG antibodies to Aspergillus fumigatus and pigeon antigens by ImmunoCAP technology: an alternative to the precipitation technique? Clin Chem, 2006. 52(9): p. 1785-93.
  6. Baur, X., Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis) induced by isocyanates. J Allergy Clin Immunol, 1995. 95(5 Pt 1): p. 1004-10.
  7. Tan YH1, Ngan CC, Huang SW, Loo CM, Low SY. Specific Serum Immunoglobulin G (IgG) Levels Against Antigens Implicated in Hypersensitivity Pneumonitis in Asymptomatic Individuals. Ann Acad Med Singapore. 2019 Jan;48(1):36-38