ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
Suggestions
All Results
clear search
Search
Search Suggestions
Recent searches Clear History
Contacto
ImmunoCAP Specific IgG
Marcador de exposición a antígenos
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
Con las pruebas ImmunoCAP™ Specific IgG, se puede determinar la concentración de anticuerpos de IgG específica de alérgenos en circulación en suero o plasma humano.1 Estos anticuerpos forman parte del sistema de defensa natural del organismo y se desarrollan en respuesta al contacto con sustancias extrañas. La cartera de ImmunoCAP ofrece pruebas de alérgenos/antígenos ambientales comunes que pueden causar una respuesta inmunitaria exagerada,2 por ejemplo, bacterias, hongos, animales, plantas y sustancias químicas. 3
La medición de anticuerpos de IgG específica puede proporcionar una gama de información clínica muy valiosa en varios campos.
Enfermedad alérgica
En las enfermedades alérgicas, estos son algunos ejemplos de cómo se utilizan los resultados de las pruebas de IgG específica:
  • En estudios clínicos con asma, rinitis, urticaria, eccema y trastornos gastrointestinales.
  • Como marcador de exposición en enfermedades pulmonares intersticiales, como por ejemplo, alveolitis alérgica extrínseca (también denominada neumonitis de hipersensibilidad), aspergilosis invasiva y aspergilosis broncopulmonar alérgica2,4,5
  • Como marcador de alta exposición a alérgenos ocupacionales, como por ejemplo, sustancias químicas que pueden causar neumonitis por hipersensibilidad.6
No existe un valor de corte común para los niveles por encima de lo normal de anticuerpos de IgG específica en circulación, ya que son marcadores de exposición a alérgenos que podrían no estar directamente relacionados con la enfermedad y dependen del entorno local y de los niveles de exposición.7
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Instrucciones de uso. ImmunoCAP IgG.
  2. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis. Clin Chest Med, 2012. 33(1): p. 151-63.
  3. Baur, X., A. Fischer, and L.T. Budnik, Spotlight on the diagnosis of extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis). Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 2015. 10: p. 15-15.
  4. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA. Rev Port Pneumol, 2011. 17(6): p. 253-9.
  5. Van Hoeyveld, E., L. Dupont, and X. Bossuyt, Quantification of IgG antibodies to Aspergillus fumigatus and pigeon antigens by ImmunoCAP technology: an alternative to the precipitation technique? Clin Chem, 2006. 52(9): p. 1785-93.
  6. Baur, X., Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis) induced by isocyanates. J Allergy Clin Immunol, 1995. 95(5 Pt 1): p. 1004-10.
  7. Tan YH1, Ngan CC, Huang SW, Loo CM, Low SY. Specific Serum Immunoglobulin G (IgG) Levels Against Antigens Implicated in Hypersensitivity Pneumonitis in Asymptomatic Individuals. Ann Acad Med Singapore. Enero de 2019;48(1):36-38