Recent searches Clear History
聯絡我們
ImmunoCAP 特異性 IgG
暴露於抗原之標記物
這些產品可能無法進口至您的國家。請聯繫您的銷售代表取得特定產品供貨情形的相關資訊。
使用 ImmunoCAP™ 特異性 IgG 檢測來判定人體血清或血漿中的循環血中特異抗原 IgG 抗體。1 這些抗體為身體天然防禦系統的一部分,且會在接觸到外來物質時生成以作為反應。ImmunoCAP 產品套組提供常見環境過敏原/抗原之檢測,其可能造成過度的免疫反應,2例如細菌、黴菌、動物、植物和化學物質。3
測量特異性 IgG 抗體可在多項領域中提供一系列寶貴的臨床資訊。
過敏疾病
在過敏疾病中,以下為特異性 IgG 檢測結果如何被應用到的一些範例:
  • 於氣喘、鼻炎、蕁麻疹、濕疹和腸胃道疾患的臨床研究。
  • 作為暴露於間質性肺疾病的標記物,如外因性過敏性肺泡炎 (亦稱作過敏性肺炎)、侵犯性麴菌病和過敏性支氣管肺麴菌病 (ABPA)。2,4,5
  • 作為高度暴露於職業性過敏原的標記物,如可能導致過敏性肺炎的化學物質。6
對於循環血中的特異性 IgG 抗體來說,並沒有一個超出正常含量的常用閾值,因為這些標記物是用於過敏原暴露,未必會與疾病有直接關聯且會依據在地環境和暴露程度而定。7
探索完整的 ImmunoCAP 產品套組。
檢視產品套組
查看可執行 ImmunoCAP 檢測的儀器。
檢視 Phadia 實驗室系統
取得有關過敏原、過敏原混合物及過敏原成分的科學資訊。
造訪過敏原百科全書
參考資料
  1. Directions for use.ImmunoCAP IgG。
  2. Costabel, U., F. Bonella, and J. Guzman, Chronic hypersensitivity pneumonitis.Clin Chest Med, 2012.33(1): p. 151-63.
  3. Baur, X., A. Fischer, and L.T.Budnik, Spotlight on the diagnosis of extrinsic allergic alveolitis (hypersensitivity pneumonitis).Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 2015.10: p. 15-15.
  4. Sterclova, M., M. Vasakova, and M. Metlicka, Significance of specific IgG against sensitizing antigens in extrinsic allergic alveolitis: serological methods in EAA.Rev Port Pneumol, 2011.17(6): p. 253-9.
  5. Van Hoeyveld, E., L. Dupont, and X. Bossuyt, Quantification of IgG antibodies to Aspergillus fumigatus and pigeon antigens by ImmunoCAP technology: an alternative to the precipitation technique?Clin Chem, 2006.52(9): p. 1785-93.
  6. Baur, X., Hypersensitivity pneumonitis (extrinsic allergic alveolitis) induced by isocyanates.J Allergy Clin Immunol, 1995.95(5 Pt 1): p. 1004-10.
  7. Tan YH1, Ngan CC, Huang SW, Loo CM, Low SY.Specific Serum Immunoglobulin G (IgG) Levels Against Antigens Implicated in Hypersensitivity Pneumonitis in Asymptomatic Individuals.Ann Acad Med Singapore. 2019 Jan;48(1):36-38