ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contactez-nous
Test de tryptase ImmunoCAP Marqueur unique de réactions sévères / mastocytose
Il se peut que ces produits ne soient pas approuvés pour être utilisés dans votre pays. Veuillez contacter votre responsable local pour plus d’informations sur la disponibilité de produits spécifiques.
ImmunoCAP™ Tryptase est un marqueur unique qui mesure le niveau total de tryptase libérée par les mastocytes dans la circulation. Des niveaux élevés de tryptase aident les cliniciens à confirmer l’activation des mastocytes lors d’une réaction allergique sévère, à décider si l’immunothérapie au venin (ITV) est appropriée et facilitent le diagnostic de mastocytose.1-3 ImmunoCAP Tryptase permet de mesurer l’augmentation temporaire du niveau de tryptase ainsi que d’établir le niveau de tryptase basale du patient. Une augmentation temporaire du niveau de tryptase au cours d’une réaction sévère aide à identifier et à évaluer l’importance de la réaction.1 Une tryptase basale continuellement élevée indique une éventuelle mastocytose.1,3
Le test de tryptase ImmunoCAP, associé aux résultats cliniques, peut aider les cliniciens dans les tâches suivantes :
Diagnostic précis
  • Réaction sévère : le test de la tryptase et le test approprié des anticorps IgE spécifiques permettent de déterminer si la cause sous-jacente de la réaction sévère est une allergie.4,5
  • Mastocytose : la tryptase basale reflète la charge mastocytaire dans l’organisme et aide à exclure la mastocytose systémique.1,3
Évaluation du risque
  • Une tryptase basale élevée peut constituer un facteur de risque important pour les réactions sévères répétées aux piqûres d’insectes d'hyménoptère
  • et aux médicaments , en association avec d’autres résultats cliniques.2,4,5
Décisions thérapeutiques pertinentes
  • Déterminez si l’immunothérapie au venin est appropriée chez les patients ayant des antécédents de réactions aux piqûres d’abeille et/ou de guêpe.2,4,5
  • Décidez du traitement à vie pour les patients allergiques au venin présentant une mastocytose sous-jacente.2,4,5
Découvrez la gamme complète ImmunoCAP.
Afficher la gamme
Trouver un instrument pour réaliser les tests ImmunoCAP.
Voir les systèmes de laboratoire Phadia
Obtenez des informations scientifiques sur les sources allergéniques , les mélanges d’allergènes et les composants allergéniques.
Consultez l’encyclopédie des allergènes
Références
  1. Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  2. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  3. Horny H-P et al. Mastocytosis. Tiré de : Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017. .
  4. Simons, F.E., et al., International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J, 2014. 7(1): p. 9.
  5. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): p. 32.