Recent searches Clear History
Fale conosco
Teste ImmunoCAP Tryptase Marcador exclusivo de reações graves/mastocitose
A disponibilidade comercial dos produtos varia de acordo com o status regulatório e aprovação prévia pela agência sanitária local. Entre em contato com um representante local Thermo Fisher Scientific para consultar a disponibilidade do produto em sua região. 
O ImmunoCAP™ Tryptase é um marcador exclusivo que mede o nível total de triptase liberado pelos mastócitos na circulação. Níveis elevados de triptase ajudam os médicos a confirmar a ativação dos mastócitos durante uma reação alérgica grave, a decidir se a imunoterapia com veneno (ITV) é apropriada e a apoiar o diagnóstico de mastocitose.1-3 O ImmunoCAP Tryptase permite a medição de aumentos transitórios no nível de triptase, bem como o estabelecimento do nível de triptase da linha basal da pessoa. Um aumento transitório da triptase durante uma reação grave ajuda a identificar e avaliar a extensão da reação.1 Um nível basal elevado persistente de triptase é uma indicação de possível mastocitose.1,3
Os testes ImmunoCAP Tryptase, além de achados clínicos, podem ajudar os profissionais de saúde a fazer:
Diagnóstico preciso
  • Reação grave: O teste de triptase e o teste de anticorpos IgE específicos e relevantes ajudam a identificar se a causa subjacente da reação grave é uma alergia.4,5
  • Mastocitose: Os níveis iniciais da triptase refletem a carga de mastócitos no corpo e podem ajudar a confirmar ou descartar a mastocitose sistêmica.1,3
Avaliação de risco
  • Um nível elevado de triptase basal pode ser um fator de risco significativo para reações graves repetidas a picadas de insetos da ordem Hymenoptera e drogas, em conjunto com outros achados clínicos.2,4,5
Decisões de tratamento relevantes
  • Ajudar a decidir se a ITV é apropriada para pacientes com reações anteriores a picadas de abelhas e/ou vespas.2,4,5
  • Decidir sobre o tratamento vitalício para pacientes alérgicos a veneno com mastocitose de fundo.2,4,5
Explore o portfólio completo do ImmunoCAP.
Exibir portfólio
Encontre um instrumento para realizar os testes ImmunoCAP.
Exibir Phadia Laboratory Systems
Obtenha informações científicas sobre alérgenos completos, combinações de alérgenos e componentes de alérgenos.
Acesse a Enciclopédia de alérgenos
Referências
  1. Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  2. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  3. Horny H-P et al. Mastocytosis. In: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017. .
  4. Simons, F.E., et al., International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J, 2014. 7(1): p. 9.
  5. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): p. 32.