ThermoFisher Scientific
Search
clear search
Recent searches Clear History
clear search
Search
Recent searches Clear History
Contacto
Prueba ImmunoCAP Tryptase Marcador único de reacciones graves/mastocitosis
Es posible que este producto no esté autorizado para su uso en su país. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener información sobre la disponibilidad específica del producto.
ImmunoCAP™ Tryptase es un marcador único que mide el nivel total de triptasa que liberan las células mastocitarias en la circulación. Los niveles elevados de triptasa ayudan a los médicos a confirmar la activación de las células mastocitarias durante una reacción alérgica grave, para decidir si una inmunotherapia con veneno es adecuada y para facilitar el diagnóstico de las mastocitosis.1-3 ImmunoCAP Tryptase permite medir el aumento transitorio en el nivel de triptasa, así como el establecimiento del nivel de triptasa basal de una persona. Un aumento transitorio de triptasa durante una reacción grave ayuda a identificar y a evaluar el alcance de la reacción.1 Un nivel basal de triptasa elevado persistente es una indicación de una posible mastocitosis.1,3
Las pruebas ImmunoCAP Tryptase, junto con los hallazgos clínicos, pueden ayudar a los profesionales sanitarios a realizar:
Diagnósticos precisos
  • Reacción grave: las pruebas de triptasa y las pruebas pertinentes de anticuerpos de IgE específica ayudan a identificar si la causa subyacente de la reacción grave es una alergia.4,5
  • Mastocitosis: los niveles de referencia de triptasa reflejan la carga de células mastocitarias en el organismo y pueden ayudar a diagnosticar o descartar una mastocitosis sistémica.1,3
Evaluación de riesgo
  • Un nivel basal elevado de triptasa puede ser un factor de riesgo significativo de sufrir reacciones graves repetidas a medicamentos y picaduras de insectos himenópteros, junto con otros hallazgos clínicos.2,4,5
Decisiones relevantes sobre el tratamiento
  • Ayuda a decidir si una VIT es apropiada en pacientes con reacciones previas a picaduras de abejas o avispas.2,4,5
  • Permite establecer un tratamiento de por vida para pacientes alérgicos con una mastocitosis subyacente.2,4,5
Examine la cartera completa de pruebas ImmunoCAP
Ver cartera
Encuentre un instrumento para realizar pruebas ImmunoCAP
Ver los sistemas de laboratorio Phadia
Obtenga información científica sobre alérgenos completos, mezclas de alérgenos y componentes de alérgenos
Visite la enciclopedia de alérgenos
Referencias
  1. Schwartz, L.B., Diagnostic value of tryptase in anaphylaxis and mastocytosis. Immunol Allergy Clin North Am, 2006. 26(3): p. 451-63.
  2. Bonifazi, F., et al., Prevention and treatment of hymenoptera venom allergy: guidelines for clinical practice. Allergy, 2005. 60(12): p. 1459-70.
  3. Horny H-P et al. Mastocytosis. En: Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J (Eds). WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues (Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2017. .
  4. Simons, F.E., et al., International consensus on (ICON) anaphylaxis. World Allergy Organ J, 2014. 7(1): p. 9.
  5. Simons, F.E., et al., 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines. World Allergy Organ J, 2015. 8(1): p. 32.