Nonostante le precauzioni e i protocolli adottati per prevenire le infezioni, ogni anno si verificano milioni di infezioni associate all'assistenza sanitaria (HAI).1 Le infezioni del sito chirurgico (SSI) sono il tipo di HAI rilevato più spesso e con maggiore frequenza nei paesi a basso e medio reddito e il secondo tipo di HAI più frequente in Europa e negli Stati Uniti.2
L'elevata specificità del biomarcatore procalcitonina (PCT) consente l'identificazione precoce delle infezioni batteriche, aiutando i medici a formulare diagnosi precoci nei pazienti chirurgici. Inoltre, il rapido aumento della PCT in risposta all'infezione, in molti casi prima che un paziente infetto presenti dei sintomi, può abbreviare ulteriormente i tempi della diagnosi riducendo al minimo la gravità dell'infezione.4
In assenza di un processo infettivo, i livelli di PCT possono essere elevati subito dopo più traumi o un intervento chirurgico importante. In questi casi, il ritorno alla baseline è solitamente rapido, il che significa che un secondo aumento della PCT può essere interpretato come lo sviluppo di un episodio di sepsi.6
Il trattamento immediato di pazienti con livelli elevati di PCT, prima che i segni clinici di infezione diventino evidenti, porta a:4
Presentazione della PCT nei pazienti dopo un intervento importante di chirurgia aortica5
PCT nei pazienti dopo un intervento di chirurgia aortica importante con infezione (n=67) e senza infezione (n=209) nei giorni prima e dopo l'intervento chirurgico.5
In uno studio, la terapia antibiotica assistita da B·R·A·H·M·S PCT™ in 205 pazienti dopo un intervento a cuore aperto ha ridotto la prescrizione di antibiotici del 60% e il costo degli antibiotici per paziente.12 In un altro studio, la terapia antibiotica assistita dalla PCT ha ridotto significativamente il numero di giorni di somministrazione degli antibiotici e la durata della degenza in UTI.13
Prescrizione di antibiotico (%) in pazienti sottoposti a un intervento a cuore aperto comunemente trattato o assistito dalla PCT, oltre ai sintomi clinici.12
Il ricovero in UTI per i pazienti chirurgici si è ridotto del 12% e la terapia antibiotica del 25%.13
Quando si valuta un paziente per le infezioni del sito chirurgico, la PCT identifica le infezioni post-operatorie in modo più affidabile rispetto ad altri biomarcatori , come la proteina C-reattiva (PCR). Questo accade perché un aumento dei livelli di PCT ha una specificità più elevata per l'infezione batterica ed è meno influenzato dall'infiammazione associata agli interventi chirurgici non infettivi o ai traumi.7
I principali incidenti postoperatori, che possono mettere in pericolo gli esiti positivi dopo un trapianto, sono rigetti e infezioni acute. La maggior parte dei mediatori degli eventi infiammatori indicano non solo reazioni immunologiche, ma anche infezioni. Tuttavia, può essere difficile distinguere tra infiammazione infettiva e non infettiva.
Dopo il trapianto, le complicanze infettive fanno aumentare significativamente i valori della PCT, mentre nei casi senza complicanze e nei rigetti si verifica solo un lieve aumento della PCT non specifico, a seconda del tipo e dell'estensione dell'intervento. In generale, questi aumenti aspecifici della PCT raggiungono i valori massimi uno o due giorni dopo l'intervento chirurgico per tornare quindi alla normalità.8
L'uso di preparati di globulina anti-linfociti/timociti (o anti-CD3) per il trattamento del rigetto acuto dopo un trapianto di rene, cuore e fegato può indurre il rilascio della PCT per un breve periodo.14
Un'infezione, ma non il rigetto, causa un aumento precoce e drastico della PCT e consente di individuare le complicanze infettive a differenza della PCR, che non si è dimostrata idonea per la distinzione tra le diverse complicanze.8,15
Caso di studio: il ruolo della procalcitonina nella riduzione degli antibiotici durante l'intero percorso chirurgico
Caso di studio: uso della procalcitonina per l'interruzione dell'assunzione di antibiotici dopo la chirurgia cardiovascolare in un'unità di terapia intensiva pediatrica: studio PROSACAB
Caso di studio: la terapia guidata dalla procalcitonina può abbreviare la durata della terapia antibiotica in pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva con peritonite secondaria: studio retrospettivo multicentrico