Search
새로운 Thermo Scientific Dionex Inuvion IC System은 그 어느 때보다 간단하고 직관적인 이온 분석을 가능하게 합니다. 보다 사용이 편리해진 이 IC 시스템은 간소화된 작동과 유지보수를 위해 필요한 모든 구성 요소, 연결부 및 소모품에 편리하게 접근할 수 있습니다. 이 제품은 광범위한 응용 분야별 컬럼 화학 및 전해 서프레션과 자동 용리액 제조의 유연성과 편리함을 모두 활용할 수 있습니다.
Dionex Inuvion IC System은 Dionex Inuvion Core IC System, Dionex Inuvion IC System 및 Reagent-Free IC(RFIC) 기능이 포함된 Dionex Inuvion IC System의 세 가지 시스템이 있습니다. 유연성과 적응성이 뛰어난 이 이온 크로마토그래피 시스템은 언제든지 Inuvion Core에서 Inuvion(RFIC 포함)으로 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 또한 이 시스템에는 응용 분야별 요구 사항을 충족하기 위해 추가할 수 있는 사용자가 설치 가능한 다양한 옵션 액세서리가 있습니다.
실험실에서 현재와 미래의 분석 요구 사항과 예산을 충족할 수 있는 시스템으로 한 차원 높은 이온 크로마토그래피의 신뢰성을 경험하세요.
| 간단하고 직관적인 사용자 경험 | 신뢰할 수 있는 성능 | 간편한 구성 및 업그레이드 가능 |
|---|---|---|
| Dionex Inuvion System을 통해 모든 기술 수준의 작업자가 일관되고 우수한 결과를 얻을 수 있습니다. 자동 시작 및 종료 루틴을 통해 사용자 개입을 최소화하면서 시료를 실행할 수 있습니다. 용리액 제조와 같은 추가적인 자동 기능을 통해 수동 오류를 제거하여 시간을 절약하고 재현성을 개선할 수 있습니다. 모든 장비 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있어 유지보수가 용이하고 액세서리를 빠르게 교체할 수 있습니다. | Dionex Inuvion IC System은 생산성을 극대화하도록 설계되었습니다. 최첨단 펌프 기술과 시스템 자가 진단 기능으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 이 시스템은 기울기(gradient) 분리를 위한 Reagent-Free IC(RFIC) 작동과 속도 및 결과의 품질 향상을 위한 고속 컬럼을 비롯한 광범위한 컬럼 사용을 지원하여 응용 기능 확장에 용이합니다. | Dionex Inuvion IC System은 다양한 구성으로 제공되어 현재 실험실에서 필요로 하는 정확한 시스템을 구성할 수 있으며, 추후 필요에 따라 간편하게 기능을 추가하고 커스터마이징 할 수 있습니다. Inuvion Core IC System 구성은 현재의 요구를 충족시키고 추후에 예산에 따라 Inuvion IC System 구성에서 제공하는 자동화 및 RFIC 기능을 포함하도록 업그레이드할 수 있습니다. |
|
|
| |
|---|---|---|---|
| 고압 펌프(최대 5000 psi) | |||
| 케미컬 서프레션 | |||
| 진공 펌프 및 탈기장치(degasser) | + | ||
| 전해 서프레션 | + | ||
| RFIC 자동 용리액 제조 | + | + |
표준 + 업그레이드 가능
다양한 옵션과 주변 장치를 통해 IC 분석 기능을 확장할 수 있어 변화하는 시료 유형 및 워크플로 요구 사항에 따라 간편하고 비용효율적으로 커스터마이징이 가능합니다.
| 액세서리 | 이점 |
|---|---|
| 보조 밸브(6포트 또는 10포트) | 인라인 시료 전처리 자동화 |
| 컬럼 히터 | 실험실 온도 변동의 영향을 최소화하여 보다 일관성 있는 결과 제공 |
| 디지털 가스 압력 조절기 | 일관성을 극대화하기 위해 가스 공급 정밀도 증가 |
| IC PEEK Viper Fitting | 신뢰할 수 있는 낮은 데드 볼륨 연결 |
| 통합형 재생액 펌프 | 벤치탑 공간 절약 및 보다 간편한 유량 제어 |
| 씰 세척 펌프 | 수동으로 준비된 용리액 사용 시 유지보수 비용 절감 |
| 용리액 모니터(2L 또는 4L) | 가동 시간 극대화 및 유지보수 비용 절감 |
Dionex Inuvion IC System은 환경, 식음료, 제약 및 산업 분야 시료 분석을 비롯한 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 음이온 및 양이온 분석 결과의 속도와 품질 향상을 위해 광범위한 컬럼 화학법을 지원합니다. 전해 서프레션 및 자동 용리액 제조 등의 추가 기능을 통해 보다 일관된 결과와 확장된 응용 기능을 제공합니다.
제품 정보