貓皮屑 過敏原基本資料、症狀和治療
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
Learn more about common allergic diseases, symptoms, management paradigms, and testing considerations.
Is your patient a candidate for specific IgE testing?
Get detailed information on whole allergens and allergen components.
Ready to test a patient?
多達 60% 的歐洲和美國家庭擁有寵物,最受歡迎的兩種寵物是犬貓。1 遺憾的是,有 7% 至 25% 的人對貓過敏。2 這些過敏者對貓的唾液、尿液和皮屑中存在的一種或多種過敏原過敏。然而,這些過敏原通常會黏在動物的毛髮和皮屑上,並且容易散播;此外,也能行空氣傳播並且漂浮和停留在空氣中。1,3 對貓過敏原過敏的人可能會在吸入過敏原 (透過與貓直接或間接接觸) 和因為被貓咬傷而接觸過敏原蛋白時出現症狀。1 據說有些品種的貓致敏性較低,但所有貓都會產生關鍵的致敏性蛋白,且公貓帶有較多致敏性蛋白。4
雖然過敏原存在於動物的唾液、尿液和皮屑中,但可能會透過空氣傳播並長時間懸浮於空氣中。1,3 此外,它們最終會出現在無數環境中,包括有或沒有貓的環境,例如學校、日託中心、家庭和交通設施。1 這些過敏原還可以附著在許多表面上,例如寢具、衣物和裝有軟墊的家具,使其無處不在。1,7 不幸的是,貓過敏原會引起全年性症狀,並且可以在環境中保持數月而不會分解。4
一些對貓過敏的人也可能在接觸其他哺乳動物 (例如犬、天竺鼠、馬、豬、雞、綿羊、山羊、兔和倉鼠) 的皮屑、唾液和尿液時出現症狀。此外,攝取牛奶、蛋、牛肉和豬肉 (請參閱豬肉-貓症候群) 等食物也可能引起症狀。這稱為交叉反應,當人體的免疫系統認定不同物質中的蛋白質或成分在結構上相似或生物學上相關,就會發生交叉反應,從而引發免疫反應。1
了解觸發症狀的每種過敏原中的蛋白質或成分,有助於制定您的管理計畫。考慮到這一點,並根據您的症狀史,醫護人員可能會建議您進行一項稱作特異性 IgE 成分檢測的檢驗,有助於發現您所屬的風險狀態。該檢測結果還有助於醫護人員確定免疫療法是否可減輕您的症狀。1
已經收到您的特異性 IgE 成分檢測結果了嗎?
您的成分檢測結果將包含成分名稱 (一連串字母和數字)。醫護人員可能會與您一起檢視結果,但您可以在此找到一份簡單明瞭的分析,作為參考。只需將成分名稱對照下面的清單,即可了解它們在症狀處置方面的含義。1.8
rFel d 1
rFel d 2, rFel d 4
rFel d 7
應由醫護人員根據您的臨床病史判讀檢測結果。由醫護人員做出最終診斷並決定進一步的處置。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
如果您對貓過敏,您的醫護人員可能會向您推薦包括以下內容的計畫。1,3,5,7-9,10
減少接觸的最好方法是不要讓貓進入您的家中,並且避免到有貓出沒的環境。然而,若您無法忍受放棄現有的寵物,下列方法有助於減少接觸過敏原。
醫護人員可能會指示您採用下列其中一項療法來改善過敏症狀:
如果您身邊的人出現過敏反應並且表現出休克徵象,請快速採取行動。檢查是否出現:皮膚蒼白、冰涼和濕冷;脈搏微弱、快速;呼吸困難;意識模糊;喪失意識。立即採取以下措施:
貓過敏症狀可能包括:5
如果您患有氣喘,也可能出現以下症狀:5
此外,有些人在與貓直接接觸後,也可能出現過敏性皮膚炎症狀。症狀可能包括:5
大多數寵物過敏症狀出現在接觸數分鐘內,但某些過敏者的症狀會隨著時間慢慢而出現,並且會在 8 到 12 小時後最為嚴重。6
結合您的症狀史,皮膚點刺檢測或血清特異性 IgE 檢測有助於確定您是否對特定過敏原過敏。如果您確診患有過敏症,醫護人員將與您一起制定控制計畫。
*在您的國家/地區,這些產品可能並未獲准用於臨床用途。請與醫護人員溝通,以了解其可用性。
對毛茸茸的動物過敏相當常見,並且是引發過敏性鼻炎和氣喘的危險因子。1 事實上,對犬貓和馬過敏原成分的 IgE 濃度高是嚴重氣喘的標記。同時對三種動物全都過敏也是嚴重氣喘的高危險標記。1,8 也請注意,有些動物咬傷會造成全身型過敏性反應,但被貓咬傷後不常出現此反應。1