임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
고양이 비듬
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
고양이 비듬
유럽과 미국 가정의 최대 60%는 반려동물을 키우고 있으며, 고양이와 개는 가장 인기 있는 종류입니다.1 안타깝게도 고양이 알레르기는 전체 인구의 7 ~ 25%에 영향을 미칩니다.2 이러한 알레르기가 있는 사람들은 고양이의 침, 소변 및 비듬에 존재하는 한 가지 이상의 알레르기항원에 민감합니다. 그러나 이러한 알레르기항원은 종종 동물의 털과 비듬에 달라붙고 쉽게 흩날리기도 하며, 공기 중에 떠 있을 수도 있습니다.1,3 고양이 알레르기 항원에 알레르기가 있는 사람은 알레르기 항원을 흡입했을 때 (고양이와 직접 또는 간접적인 접촉을 통해), 그리고 고양이에게 물렸을 때 알레르기 단백질이 몸 안으로 들어오면 증상을 경험할 수 있습니다.1 일부 고양이 품종이 저자극성이라는 주장과는 상관없이 모든 고양이는 주요 알레르기 단백질을 생산하며, 수컷이 더 높은 농도를 가지고 있습니다.4
고양이 비듬은 어디서 발견될까요?
고양이 알레르기 항원은 동물의 타액, 소변 및 비듬에 존재하지만, 장기간 공기 중에 떠 다니면서 오래 머물 수 있습니다.1,3 또한 고양이 알레르기 항원은 학교, 보육원, 가정, 대중 교통과 같이 고양이가 있거나 없는 환경을 포함한 다양한 환경에서 존재할 수 있습니다.1 이러한 알레르기 항원은 또한 침구, 의류 및 천을 씌운 가구와 같은 여러 표면에 달라붙어 어디에나 쉽게 존재할 수 있습니다.1,7 불행히도 고양이 알레르기 항원은 일 년 내내 증상을 유발할 수 있으며, 알레르기 항원성을 유지한 채 수 개월 동안 주변 환경에 머무를 수 있습니다.4
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
고양이 알레르기가 있는 일부 사람들은 개, 기니피그, 말, 돼지, 닭, 양, 염소, 토끼 및 햄스터 등 다른 포유류 동물들의 비듬, 침 및 소변에 노출되었을 때도 증상을 경험할 수 있습니다. 또한 우유, 계란, 소고기 및 돼지고기(돼지고기-고양이 증후군에서 볼 수 있음)등의 음식을 섭취하면 증상이 유발될 수 있습니다. 이는 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.1
증상을 유발하는 각각의 알레르기 항원에 포함된 단백질 또는 성분을 알면 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 이를 염두에 두고 귀하의 증상 기록을 기반으로 의료인은 귀하의 잠재적 위험 프로필을 밝히는 데 도움이 될 수 있는 특이 IgE 성분항원 검사라는 것을 제안할 수 있습니다. 또한 이 검사를 통해 의사는 면역치료를 통해 증상을 줄일 수 있는지 여부를 알 수 있습니다.1
특이IgE 성분항원 검사 결과가 이미 있으십니까?
성분항원 검사 결과에는 성분 이름(일련의 문자와 숫자)이 포함됩니다. 결과에 대해 의사와 상담할 수도 있지만 여기서는 참조용으로 간단히 확인할 수 있는 세부 정보를 안내해 드립니다. 증상 관리 측면에서 성분항원 이름이 의미하는 바를 확인하려면 아래 목록에서 성분 이름을 찾기만 하면 됩니다.1.8
rFel d 1     
  • 중증 천식 위험도를 위한 마커.
  • 고양이 알레르기 항원 면역치료는 선택 가능합니다.
  • 특히 고양이에 의해 증상이 유발될 수 있음을 나타냅니다.
rFel d 2, rFel d 4         
  • 고양이 또는 다른 포유류 반려동물(예: 개, 말, 생쥐)의 교차 반응으로 인해 증상이 발생할 수 있습니다.
  • 우유, 소고기 및 돼지고기(돼지고기-고양이 증후군)를 먹으면 교차 반응으로 인해 증상이 나타날 수 있습니다. 익힌 우유와 소고기는 괜찮을 수 있습니다.
  • 이러한 단백질에 대한 높은 수준의 IgE는 고양이 알레르기가 있는 소아의 아토피성 피부염과 관련이 있습니다.
rFel d 7     
  • 개가 교차 반응으로 인한 증상을 발생시킬 수 있습니다.
검사 결과는 의사가 임상 병력을 고려하여 해석할 것입니다. 의료인이 추가 관리에 대한 최종 진단 및 결정을 내려야 합니다.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
고양이에 알레르기가 있는 경우, 의사는 다음과 같은 관리 방법을 추천할 것입니다.1,3,5,7-9,10
노출을 줄이는 가장 좋은 방법은 고양이를 집 밖에서 키우고 고양이가 있는 곳에 가지 않는 것입니다. 그러나, 키우고 있는 반려 동물을 포기할 수 없다면 다음과 같은 방법이 고양이 알레르기 항원 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 고양이가 침실로 들어가는 것을 막고, 문을 닫고, 침실을 자주 청소합니다. 침실에 HEPA 공기 청정기를 사용하는 것도 고려해 보십시오.
  • 바닥을 완전히 덮는 카펫은 제거하고 벽과 목조로 된 부분을 문질러 닦습니다. 집안 곳곳의 표면을 깨끗하고 정돈되게 유지합니다. 카펫을 깔지 않은 맨바닥과 벽이 가장 좋습니다.
  • 카펫이 있어야 한다면, 털이 짧은 카펫을 선택하고 자주 스팀 청소를 하십시오. 더 좋은 방법은 러그를 사용하고 뜨거운 물에 세척하는 것입니다.
  • 인증된 천식 및 알레르기 친화적 필터를 갖춘 진공 청소기를 사용하고 진공 청소 시 먼지 마스크를 착용하십시오.
  • 고양이를 만진 후에는 눈을 만지지 말고 즉시 손을 씻으십시오. 가능하다면 옷도 갈아입습니다.
  • 인증된 천식 및 알레르기 친화적 필터와 결합된 공기 청정기를 중앙 난방 및 에어컨 시스템에 추가하면 공기 중 알레르기 항원을 제거할 수 있습니다.
  • 알레르기 항원이 저장되는 역할을 할 수 있는 베개와 물품들을 제거하십시오.
  • 반려 동물과 반려 동물 침구를 자주 씻으십시오.
전문의는 알레르기 증상 개선을 위해 다음 치료법 중 한 가지를 이용하도록 안내할 것입니다.
  • 항히스타민제는 보통 재채기, 가려움증, 콧물 등의 증상을 줄이기 위해 일반적으로 사용됩니다.
  • 비강 스테로이드는 코의 부기를 줄이고 알레르기 반응을 차단하는 데 사용됩니다.
  • 충혈 완화제를 사용하여 답답함을 완화할 수 있습니다.
  • 의사가 처방한 알레르기 항원 면역치료를 통해 고양이 비듬 알레르기에 대한 저항력을 개선할 수 있습니다.
알레르기 반응이 있고 쇼크의 징후가 보이는 사람과 함께 있다면 빠르게 행동하십시오. 피부가 창백하고 차갑고 축축한지, 맥박이 약한지 빠른지, 호흡곤란, 혼란, 의식 상실이 있는지 확인하십시오. 즉시 다음을 수행하십시오.
  • 현지 응급 구조대에 전화하십시오.
  • 환자가 다리를 올리고 누워 있도록 합니다.
  • 잠재적으로 심각한 전신 반응의 징후가 있는 경우 에피네프린을 즉시 투여하십시오.
  • 환자의 맥박과 호흡을 확인하고 필요한 경우 CPR 또는 기타 응급 조치를 실시하십시오
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
고양이 알레르기의 증상은 다음과 같습니다.5
  • 재채기
  • 콧물
  • 가렵거나 충혈되거나 눈물이 나는 눈
  • 코막힘
  • 가려운 코, 입 또는 목
  • 후비루
  • 기침
  • 귀의 압력 및 통증
  • 잠에서 자주 깸
  • 눈 아래 부어 오른 푸른색 피부
천식이 있는 경우 다음과 같은 증상도 나타날 수 있습니다.5
  • 호흡 곤란
  • 가슴이 답답함 또는 통증
  • 숨을 내쉴 때 쌕쌕거리는 소리나 휘파람 소리
  • 호흡곤란, 기침 또는 쌕쌕거림으로 인한 수면 장애
또한 일부 사람들은 고양이와 직접 접촉한 후 알레르기성 피부염 증상을 경험할 수도 있습니다. 이러한 증상은 다음과 같습니다.5
  • 피부의 붉은 반점 (두드러기)
  • 습진(Eczema)
  • 가려운 피부
대부분의 반려동물 알레르기 증상은 노출 후 몇 분 내에 발생하지만, 일부 알레르기 환자들의 증상은 시간이 지남에 따라 발생하며 8 ~ 12 시간 후에 가장 심각해 집니다.6
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께, 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 통해 특정 알레르기 항원에 대해 알레르기가 있는지 확인할 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
심각한 증상을 유발할 수 있습니까?
털이 있는 동물에 대한 감작은 흔하며, 알레르기성 비염과 천식 발병의 위험인자입니다.1 실제로 고양이, 개, 말 알레르기 항원에 대한 IgE 수치가 높으면 중증 천식의 지표가 됩니다. 또한 동시에 세 가지 동물에 모두 민감하다면 심각한 천식 증상이 발생할 위험이 있습니다.1,8 어떤 동물에 물린 경우 아나필락시스가 발생할 수 있지만, 고양이에 물려 이러한 반응이 유발되는 것은 흔치 않습니다.1
  1. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. do: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. (123-130 p.) 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  2. Satyaraj E, Wedner HJ, Bousquet J. Keep the cat, change the care pathway: A transformational approach to managing Fel d 1, the major cat allergen. Allergy. 2019 Oct;74 Suppl 107(Suppl 107):5-17. doi: 10.1111/all.14013. PMID: 31498459; PMCID: PMC7156987. 제공: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/all.14013.
  3. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2015 Oct. Available from: https://www.aafa.org/pet-dog-cat-allergies.
  4. Baxi SN, Phipatanakul W. The role of allergen exposure and avoidance in asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010;21(1):57-71. PMID: 20568555, PMCID: PMC2975603. 제공: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975603.
  5. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pet-allergy/symptoms-causes/syc-20352192.
  6. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/outdoor-allergies-and-food-allergies-can-be-relate. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Epub 2020 Sep 28. 제공: https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/indoor-allergens.
  7. Harvard Health Publishing [Internet]. Boston, MA: Harvard Medical School; 2009 Oct. Available from: https://www.health.harvard.edu/press_releases/tips-to-control-pet-allergies.
  8. Dávila I, Domínguez-Ortega J, Navarro-Pulido A, Alonso A, Antolín-Amerigo D, González-Mancebo E, Martín-García C, Núñez-Acevedo B, Prior N, Reche M, Rosado A, Ruiz-Hornilos J, Sánchez MC, Torrecillas M. Consensus document on dog and cat Allergy. Allergy. 2018;73:1206-1222. doi: 10.1111/all.13391. Epub 2018 Feb 13. PMID: 29318625.
  9. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pet-allergy/diagnosis-treatment/drc-20352198.
  10. Mayo Clinic [Internet]. Rochester, MN: Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER); 2019-2017. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-insect-bites/basics/art-20056593. 제공: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anaphylaxis/diagnosis-treatment/drc-20351474#:~:text=During%20an%20anaphylactic%20attack%2C%20you,Oxygen%2C%20to%20help%20you%20breathe.