임상의를 위한 자료
전문 의료인을 위한 자료  
일반적인 알레르기 질환, 증상, 관리 방법, 검사 방법 등에 대해 더 자세히 알아보기.
  식품  
  계절성  
  실내  
  알레르기 천식  
담당 환자가 특이 IgE 검사 대상입니까?
알아보기 
전체 알레르기 항원 및 알레르기 항원 성분에 대한 자세한 정보를 얻으십시오.
알레르기 항원 백과사전 
바퀴벌레
알레르기 항원 정보, 증상, 치료
바퀴벌레
바퀴벌레는 알레르기, 천식, 알레르기성 비염(일명 건초열)과 밀접한 연관성이 있습니다.1 또한 바퀴벌레 알레르기는 병원에 입원하거나 응급실에 가게 만드는 중요한 위험 요소일 뿐만 아니라 천식과 관련된 증상의 주된 원인입니다.2,3 바퀴벌레 알레르기는 도심 외 지역에서는 단 21%에 불과하지만, 도심 지역의 천식 아동 중 약 70~80%가 바퀴벌레에 민감하기 때문에 도심 지역의 소아청소년에게 더 큰 영향을 미치는 것으로 보입니다.4
약 4600종의 바퀴벌레가 있지만, 해충으로 간주되는 종은 극소수에 불과하고 집에서 흔히 발견되는 종은 단 5종 뿐입니다. 독일, 미국, 동양, 더스티/스모키 브라운, 갈색 띠 바퀴벌레,5,6 이 다섯 가지 종류 중 독일과 미국의 품종은 알레르기를 일으키는 가장 흔한 종이며 사람의 주거지에 침입하는 가장 흔한 종입니다.3,6 적갈색 미국 바퀴벌레의 크기는 약 30 ~ 50 mm(약 2인치)이고, 종종 식료품 봉투에 붙어 집으로 운반되는 작은 독일 바퀴벌레는 보통 12 mm(0.5 인치 미만)이며 짙은 갈색으로 2개의 줄무늬가 있습니다. 대부분의 종은 따뜻하고 습하며 어두운 환경을 선호하고, 동식물은 물론 종이, 의류, 책, 죽은 곤충, 사람의 음식까지 모두 먹습니다.5
허물, 분비물, 알 껍질, 사체 및 분변에 있는 알레르기 유발성 바퀴벌레 단백질은 공기 중에 부유되어 알레르기 증상을 유발할 수 있습니다.2 바퀴벌레는 또한 부분적으로 소화된 음식의 일부를 토해 놓고 불쾌한 냄새가 나는 분비물을 방출하기 때문에 음식물과 물건들을 오염시킵니다.7 불행히도 바퀴벌레는 전 세계의 도시 거주지에서 흔히 발견됩니다.6
바퀴벌레는 어디에서 발견됩니까?
바퀴벌레는 음식물이 있는 따뜻하고 습한 환경을 선호합니다.7 바퀴벌레 감염을 증가시키는 요인에는 건물 노후화와 높은 인구 밀도가 있습니다.3 바퀴벌레는 밤에 주로 활동하며 집단으로 서식하는 경향이 있습니다. 그리고 종종 벽, 문 틀, 가구, 찬장, 환기 통로, 지하실, TV, 전자 기기, 배수 및 하수 시설의 균열과 틈에 숨어 있습니다.7 일년 내내 증상을 유발하는 알레르기 항원으로 침대, 가구, 카펫 등 주거 환경 어디에서나 발견될 수 있으며, 일반적으로 주방에서 가장 많이 발견됩니다.11 바퀴벌레 알레르기 항원은 박멸 후에도 수 개월 동안 같은 곳에 남아 있을 수 있습니다.6
의료인과 함께 다음 방문을 준비하십시오. 
증상 추적기를 작성하십시오.
특이 IgE 검사에 대해 알아보기
더 읽어보기
알레르기 반응을 유발할 수 있는 다른 항원이 있습니까?*
바퀴벌레에는 종 간 및 이종 간 교차 반응성이 있습니다. 예를 들어, 미국 바퀴벌레 알레르기가 있는 경우 독일 품종에도 알레르기가 있을 수 있습니다. 또한 다른 절지동물(예: 새우 및 게), 곤충(예: 나비 및 은어), 거미류(예: 집먼지 진드기) 및 연체동물류(예: 굴 및 가리비)에도 알레르기가 있을 수 있습니다. 이는 교차 반응이라고 하며, 신체의 면역체계가 다른 물질에 있는 단백질이나 성분을 구조적으로 유사하거나 생물학적으로 관련이 있는 것으로 식별하여 반응을 유발할 때 발생합니다.2
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
알레르기 관리 방법
바퀴벌레에 알레르기가 있는 경우, 전문의는 다음과 같은 관리 방법을 추천할 것입니다.2,3,4,7,8,9,12.13
  • 바퀴벌레 은신처와 음식 공급원을 찾아 제거합니다.
  • 밀봉된 용기에 음식을 보관합니다.
  • 반려동물이 다 먹은 후에는 반려동물 사료 그릇을 청소하고 치우십시오.
  • 잡동사니를 제거합니다.
  • 재침입을 방지하기 위해 구멍과 균열을 제거한 다음 밀봉합니다.
  • 바퀴벌레를 죽인 후에는 환경을 철저히 청소하여 잔류 알레르기 항원을 줄이십시오.
  • 누출되는 수도꼭지와 파이프를 수리하여 바퀴벌레가 접근할 수 있는 급수원을 제거합니다.
  • 식사 후 바닥을 진공 청소기로 청소한 후 즉시 설거지를 합니다.
  • 쓰레기를 자주 버리고 쓰레기통을 꼭 덮어두십시오.
  • 카운터, 스토브, 테이블의 음식 부스러기를 청소합니다.
  • 바퀴벌레 미끼와 트랩을 사용하여 해충을 제거합니다.
  • 건물 안으로 가져오기 전에 식료품, 빨래 및 가구에 바퀴벌레가 붙어있는지 확인한 후 반입합니다.
  • 전문 박멸업체에 연락하여 촉진요인(예: 음식, 물)을 제거하고 출입구를 차단하고 필요한 경우 해충을 죽이거나 가두기 위한 종합적인 해충 관리 조치를 취하는 것이 좋습니다.
전문의는 알레르기 증상 개선을 위해 다음 치료법 중 한 가지를 이용하도록 안내할 것입니다.
  • 항히스타민제는 보통 재채기, 가려움증, 콧물 등의 증상을 줄이기 위해 일반적으로 사용됩니다.
  • 비강 스테로이드는 코의 부기를 줄이고 알레르기 반응을 차단하는 데 사용됩니다.
  • 충혈 완화제를 사용하여 답답함을 완화할 수 있습니다.
  • 의사가 처방한 알레르기 항원 면역치료를 통해 바퀴벌레 알레르기에 대한 저항력을 개선할 수 있습니다.
알레르기 관련 정보와 관리 방법에 대한 조언이 필요하십니까?
"알레르기를 가지고 살기" 섹션을 확인해보십시오.
주요 증상
바퀴벌레 알레르기의 증상은 다음과 같습니다:8.9
  • 코막힘
  • 귀의 감염
  • 축농증
  • 재채기
  • 콧물
  • 가렵거나 충혈되거나 눈물이 나는 눈
  • 가려운 코, 입 또는 목
  • 후비루
  • 기침
  • 가려운 피부 또는 피부 발진
천식의 경우, 바퀴벌레 알레르기는 다음 증상 중 하나를 유발할 수도 있습니다.8
  • 호흡 곤란
  • 가슴이 답답함 또는 통증
  • 쌕쌕거림
  • 호흡곤란, 기침 또는 쌕쌕거림으로 인해 수면 중 문제가 발생할 수 있습니다
새우 등 갑각류를 먹은 바퀴벌레 알레르기 환자에게 구강 알레르기 증후군(OAS)이 나타난 사례가 있었습니다.6 이 증후군은 갑각류와 바퀴벌레 양쪽에서 교차 반응하는 알레르기 항원에 의해 발생합니다. 구강 알레르기 증후군은 다음과 같은 증상을 보입니다.10
  • 입의 가려움 및 입 두드러기
  • 목구멍이 따끔거림
  • 입술, 입, 혀, 목구멍이 부어오름
  • 귀의 가려움
알레르기가 있는지 어떻게 알 수 있습니까?*
증상 병력과 함께, 피부단자검사 또는 특이 IgE 혈액 검사를 통해 특정 알레르기 항원에 대해 알레르기가 있는지 확인할 수 있습니다. 알레르기 진단을 받은 경우 전문의와 상담하여 관리 계획을 세워보세요.
해당 제품은 특정 국가에서 임상 용도로 사용이 승인되지 않을 수 있습니다. 의료인과 협력하여 검사 가능 여부를 파악하십시오.
심각한 증상을 유발할 수 있습니까?
바퀴벌레 알레르기 항원은 민감성과 천식의 강력한 유발인자이며, 바퀴벌레 알레르기는 응급실 방문과 입원 시 중요한 위험 요소입니다.2
  1. Pomés A, Chapman MD, Wünschmann S. Indoor Allergens and Allergic Respiratory Disease. Curr Allergy Asthma Rep. 2016;16:643. doi: 10.1007/s11882-016-0622-9. PMID: 27184001, PMCID: PMC4976688.
  2. EAACI, et al. Molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016 May;27 Suppl 23:1-250. do: 10.1111/Pai.12563. PMID: 27288833. (115-121 p.) 제공: http://www.eaaci.org/documents/Molecular_Allergology-web.pdf.
  3. Baxi SN, Phipatanakul W. The role of allergen exposure and avoidance in asthma. Adolesc Med State Art Rev. 2010;21(1):57-71. PMID: 20568555, PMCID: PMC2975603. 제공: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2975603.
  4. Portnoy J. World Allergy Organization [Internet]. Milwaukee, WI: World allergy Organization; 2004 Dec [2018 Mar]. 제공: https://www.worldallergy.org/education-and-programs/education/allergic-disease-resource-center/professionals/allergen-avoidance.
  5. Encyclopedia Britannica [Internet]. Chicago: Encyclopedia Britannica Inc.; 2020 Nov 16. 제공: https://www.britannica.com/animal/cockroach-insect.
  6. Ozdemir O, Cockroach Allergy, Respiratory Allergic Diseases and Its Immunotherapy. int J Immunol Immunother. 2014. 1:002.doi.org/10.23937/2378-3672/1410002. 제공: https://clinmedjournals.org/articles/ijii/ijii-1-002.php?jid=ijii.
  7. Rozendaal, J A, World Health Organization. (?1997)?. Vector control: methods for use by individuals and communities / prepared by Jan A. Rozendaal. World Health Organization.
  8. Asthma and Allergy Foundation of America. Arlington, VA: Asthma and Allergy Foundation of America; 2015 Oct. Available from: https://www.aafa.org/cockroach-allergy.
  9. American College of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Available from:
    https://acaai.org/allergies/types/cockroach-allergy.
  10. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. 제공: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/oral-allergy-syndrome.
  11. Arruda LK. Cockroach allergens. Curr Allergy Asthma Rep. 2005 Sep;5(5):411-6. 10.1007/s11882-005-0015-y PMID: 16091215.
  12. American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Arlington Heights, IL: American College of Allergy, Asthma, & Immunology. http://acaai.org/resources/connect/ask-allergist/Allergy-Testing. Available from:
    https://acaai.org/allergies/types/hay-fever-rhinitis.
  13. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology [Internet]. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Epub 2020 Sep 28. Available from: https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-library/indoor-allergens.