Cucaracha Datos de alérgenos, síntomas y tratamiento
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Conozca mejor la enfermedad alérgica habitual, los síntomas, las estrategias de control y las posibilidades de pruebas.
¿El paciente es candidato para la prueba de IgE específica?
Obtenga información exhaustiva sobre alérgenos completos y componentes de alérgenos.
Existe un fuerte vínculo entre la alergia a las cucarachas, el asma y la rinitis alérgica (también conocida como fiebre del heno).1 Además, la alergia a las cucarachas es un factor de riesgo importante para los ingresados en el hospital y las visitas a urgencias, así como una causa importante de síntomas relacionados con el asma.2,3 La alergia a las cucarachas también parece tener un mayor impacto en los jóvenes en el interior de las ciudades, ya que se calcula que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños asmáticos de las zonas interiores de las ciudades son sensibles a las cucarachas, en comparación con solo el 21 por ciento en las afueras.4
Hay aproximadamente 4600 especies de cucarachas, pero solo algunas se consideran plagas, y solo cinco variedades se encuentran frecuentemente en los hogares: alemana, americana, oriental, marrón oscuro/ahumado y con bandas marrones.5,6 De estas cinco, las variedades alemana y americana son las especies más comunes que causan alergias e infestan las viviendas humanas.3,6 De color marrón rojizo, la cucaracha americana mide aproximadamente de 30 a 50 milímetros; la cucaracha alemana, más pequeña, a menudo llega a las casas en las bolsas de la compra, suele medir 12 milímetros y es de color marrón claro con dos rayas oscuras. La mayoría de las especies prefieren ambientes cálidos, húmedos y oscuros, y comen productos vegetales y animales, así como artículos como papel, ropa, libros, insectos muertos y alimentos humanos.5
Las proteínas alérgenas de cucarachas de escamas de piel, secreciones, cáscaras de huevos, cuerpos enteros y materiales fecales pueden llegar a estar en suspensión en el aire y causar síntomas de alergia.2 Las cucarachas también propagan la suciedad, y estropean alimentos y materiales, ya que regurgitan porciones de alimentos parcialmente digeridos, sueltan heces y emiten secreciones de desagradable olor.7 Por desgracia, las cucarachas se encuentran comúnmente en viviendas urbanas de todo el mundo.6
Las cucarachas prefieren entornos cálidos y húmedos donde hay alimentos disponibles.7 Los factores que aumentan las infestaciones de cucarachas incluyen la degradación del edificio y la alta densidad de población.3 Activas por la noche, las cucarachas tienden a vivir en grupos. A menudo se esconden en fisuras y grietas en paredes, marcos de puertas, muebles, armarios, conductos de vapor, sótanos, televisores, dispositivos electrónicos, drenajes y sistemas de alcantarillado.7 Los alérgenos provocan síntomas durante todo el año y se pueden encontrar en todas las viviendas en lugares como camas, muebles y alfombras, situándose las concentraciones más altas normalmente en la cocina.11 Sin embargo, incluso después del exterminio, los alérgenos de las cucarachas pueden permanecer en el ambiente durante varios meses.6
Hay reactividad cruzada tanto interespecie como de otras especies con las cucarachas. Por ejemplo, si es alérgico a las cucarachas americanas, también podría ser alérgico a las variedades alemanas. Además, puede ser alérgico a otros artrópodos (por ejemplo, gambas y cangrejos), insectos (por ejemplo, mariposas y pececillos de plata), arácnidos (por ejemplo, ácaros del polvo) y moluscos (por ejemplo, ostras y vieiras). Esto se denomina reactividad cruzada y ocurre cuando el sistema inmunitario de su cuerpo identifica las proteínas o componentes de diferentes sustancias como estructuralmente similares o relacionados biológicamente, lo que desencadena una respuesta.2
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Si usted es alérgico a las cucarachas, su profesional sanitario le puede recomendar un plan que incluya lo siguiente.4,7,8,9,12,13
Su profesional sanitario le puede prescribir uno de los siguientes tratamientos para mejorar los síntomas de la alergia:
Los síntomas de la alergia a las cucarachas pueden incluir los siguientes:8,9
Para las personas con asma, la alergia a las cucarachas también puede causar cualquiera de los siguientes síntomas:8
Ha habido algunos casos de síndrome de alergia oral (SAO) en pacientes alérgicos a las cucarachas que consumieron crustáceos como la gamba.6 Este síndrome es causado por alérgenos de reactividad cruzada entre crustáceos y cucarachas. Entre los síntomas del SAO se incluyen los siguientes:10
Junto con su historial de síntomas, las pruebas de punción cutánea o los análisis de IgE específica en sangre pueden ayudarle a determinar si es alérgico a un alérgeno en particular. Si le diagnostican una alergia, su profesional sanitario elaborará un plan de manejo de la alergia junto con usted.
*Es posible que estos productos no estén autorizados para uso clínico en su país. Consulte a su profesional sanitario para conocer la disponibilidad.
Los alérgenos de las cucarachas son fuertes inductores de la sensibilización y el asma, y la alergia a las cucarachas es un factor de riesgo importante para las visitas a urgencias y los ingresos en hospitales.2