Alergia a los alimentos
Síntomas, tipos y ensayos 
La alergia a los alimentos afecta aproximadamente a 250 millones de personas en todo el mundo.1 Comprender el diagnóstico de una a alergia a los alimentos es vital para efectuar elecciones alimentarias seguras y administrar síntomas que pueden variar de leves a graves. Esta página proporciona información valiosa sobre la alergia a los alimentos, incluidas las causas, los síntomas, el diagnóstico y las opciones de ensayo. 
Children blowing bubbles | Spring allergies
¿Qué es la alergia a los alimentos?
La alergia a los alimentos es un tipo de reacción alérgica que  se produce cuando el sistema inmunitario reacciona ante sustancias normalmente inocuas, como los alérgenos enteros de la leche, los huevos, el pescado o los cacahuetes. También es posible tener reacciones alérgicas a moléculas específicas, llamadas componentes alergénicos, dentro de los alérgenos enteros.
Laa alergia a los alimentos puede causar una amplia variedad de síntomas desde reacciones menos graves, como erupciones cutáneas, problemas estomacales y picor en la boca, hasta reacciones más graves, como la anafilaxia. 
La alergia a los alimentos afectan a...
percent icon
1 de cada 10 adultos2
percent icon
1 de cada 13 niños3
A basket with various foods, including cheese, nuts, apples, tinned seafood, cured meat and bread
Man holding his stomach in pain while carrying an empty dinner plate of scraps
Alergia a los alimentos frente a intolerancias alimentarias
Las intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa y la sensibilidad al trigo, imitan los síntomas de la alergia a los alimentos, pero no están causadas por una reacción del sistema inmunitario.4 Son el resultado de deficiencias enzimáticas o reacciones farmacológicas. La alergia a los alimentos son únicamente respuestas del sistema inmunitario.
Datos sobre la intolerancia alimentaria frente a la alergia alimentaria
¿Qué causa la alergia alimentaria?
Una alergia alimentaria se desarrolla cuando el sistema inmunitario de su cuerpo tiene una respuesta anómala a un alimento específico y crea anticuerpos IgE.5
La próxima vez que coma ese alimento concreto, los anticuerpos IgE específicos provocarán una respuesta inmunitaria, lo que provocará síntomas de la alergia alimentaria.5
¿Cómo afectan las alergias alimentarias a los adultos y a los niños?
Alergia alimentaria en adultos
El 10 % de los adultos, en todo el mundo, padecen una alergia alimentaria.6
Más del 50 % de los adultos con alergia alimentaria han experimentado una reacción grave.8
Alergia alimentaria en niños
80%
El 80 % de los niños supera las alergia a la leche, el huevo, la soja y el trigo.7
Más del 40 % de los niños con alergia alimentaria han experimentado una reacción grave.3
Alérgenos alimentarios comunes
El 90 % de la alergia alimentaria está causada por nueve alérgenos comunes.9
Debido a que una gran población de personas reacciona a estos 9 alérgenos, se consideran alérgenos principales y deben mencionarse en las etiquetas de los alimentos, junto con otros 5 considerados de riesgo para reacciones alérgicas graves.13
Cacahuetes
Frutos secos
Trigo
Huevos
Leche
Sésamo
Soja
Marisco
Pescado
5 alérgenos alimentarios comunes adicionales incluyen: apio, mostaza, dióxido de azufre y sulfitos, altramuces y moluscos.
Otros alérgenos alimentarios comunes
¿Son las frutas y verduras o es el polen?
El síndrome de alergia alimentaria asociada al polen, o síndrome de alergia oral (SAO), ocurre cuando una persona con alergia al polen come una fruta o verdura específica, como el kiwi, el apio, los tomates, los pimientos y el aguacate, y presenta síntomas como picor de boca y garganta.
Alergia a la leche en bebés: síntomas y causas
Descubrir una alergia a la leche en su bebé puede ser una experiencia abrumadora y confusa. Este artículo trata desde los síntomas y las causas hasta las opciones de ensayo.
A man holding his neck while squinting in pain
Síntomas de la alergia alimentaria
Los síntomas de la alergia alimentaria varían desde calambres estomacales y picazón en la boca hasta erupciones cutáneas y fatiga. Aunque la anafilaxia es la reacción más grave, las alergias alimentarias también pueden causar reacciones leves, dependiendo de la persona.
Síntomas gastrointestinales
  • Dolor de estómago o retortijones
  • Diarrea
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Distensión abdominal
  • Reflujo ácido
Síntomas en pulmones, garganta y boca
  • Picor u hormigueo en boca, labios o garganta
  • Hinchazón de la lengua o la garganta
  • Sibilancias o tos
  • Dificultad para respirar
  • Ronquera
  • Labios muy pálidos
Síntomas relacionados con la piel
  • Erupciones/&urticaria
  • Picor intenso
  • Hinchazón facial
  • Aspecto pálido o ruborizado
Síntomas en todo el cuerpo
  • Fatiga
  • Aumento de la ansiedad
  • Sensación de calor o frío extremos
  • Retraso del desarrollo
Síntomas de anafilaxia
  • Dificultad para respirar
  • Pulso rápido y débil
  • Descenso de la presión arterial
  • Lengua o garganta hinchadas
  • Pérdida de conciencia
  • Náuseas o diarrea
Diagnóstico de la alergia alimentaria:
La única forma de diagnosticar clínicamente una alergia alimentaria es tener un historial clínico de reacciones junto con un ensayo de alergia positivo.10 Los ensayos serológicos de alergia alimentaria evalúan los anticuerpos IgE específicos (sIgE) que se encuentran en la sangre y que, en niveles elevados, indican qué alérgenos alimentarios pueden estar causándole reacciones.
Cómo detectar alergia alimentaria
Los profesionales sanitarios utilizan dos tipos principales de ensayos de alergia alimentaria: pruebas específicas de IgE en sangre y pruebas de punción cutánea (SPT). La prueba de punción cutánea suele ofrecerla solo un alergólogo; sin embargo, el ensayo específico de IgE en sangre puede ser utilizado por una amplia gama de médicos, como proveedores de atención primaria, médicos de atención urgente, pediatras e internistas.
A at-home box with blood collection tubes inside
Desconfíe de los ensayos «en casa»
Tenga cuidado de no confundir los ensayos caseros de sensibilidad o intolerancia alimentaria con las pruebas de alergia. Estos kits de pruebas que se pueden comprar en Internet o sin receta no evalúan los anticuerpos sIgE; por lo tanto, no se pueden utilizar para diagnosticar una alergia.
¿Qué son los ensayos con componentes alergénicos alimentarios?
Las pruebas con componentes alergénicos alimentarios son principalmente un tipo de análisis de sangre de IgE específica que evalúa si usted puede ser alérgico a una proteína o alérgeno componente específico que se encuentra dentro de un alérgeno alimentario. 
Piense en un «alérgeno completo» como si fuera un rompecabezas terminado.
Los componentes alergénicos son como las piezas que componen un rompecabezas.
Los ensayos con componentes alergénicos identifican qué componente específico de un alérgeno completo puede estar causando su reacción.
¿Por qué es importante saber a qué componentes alergénicos alimentarios es alérgico?
Ser alérgico a diferentes tipos de componentes alergénicos alimentarios puede causar diferentes tipos de reacciones. Del mismo modo, saber a qué componentes alergénicos es alérgico también puede ampliar sus conocimientos sobre su alergia alimentaria, como...11, 12
Si puede  tolerar la leche o  los huevos horneados.
La gravedad de su  alergia a los frutos secos.
Si las frutas o verduras  pueden tener reacciones cruzadas con  su alergia al polen.
Cómo someterse a un ensayo de alergia alimentaria
Concierte hoy mismo una cita con su médico y sométase a un ensayo de alergia alimentaria.
A lady blowing her nose
Cuestionario sobre alergia
Utilice este cuestionario sobre alergias para prepararse para su cita de alergia alimentaria. Una vez cumplimentado, puede entregárselo a su médico para que pueda mantener una conversación eficaz y relevante sobre su alergia.
Controle sus síntomas de alergia
Recursos clínicos para profesionales sanitarios interesados en saber más sobre la alergia alimentaria y los ensayos de alergia alimentaria
  1. Pawankar R, et al. World Allergy Organization (WAO) White Book on Allergy. 2013;19.
  2. Gupta RS, et al. Prevalence and severity of food allergies among US adults. JAMA Network Open. 2019;2(1):e185630.
  3. Gupta RS, et al. The public health impact of parent-reported childhood food allergies in the United States. Pediatrics. 2018;142(6):e20181235.
  4. Spergel JM. Nonimmunoglobulin e-mediated immune reactions to foods. Allergy Asthma Clin Immunol. 2006;2(2):78-84.
  5. Johns Hopkins, Medicine. (sin fecha). Allergies and the immune system. Obtenido en abril de 2025, de www.hopkinsmedicine.org/health/condiciones-and-diseases/allergies-and-the-immune-system
  6. Bartha I, et al. Feast for thought: A comprehensive review of food allergy 2021-2023. J Allergy Clin Immunol. 2024;153(3):576-594.
  7. Radlović N, et al. Food allergy in children. Srp Arh Celok Lek. 2016;144(1-2):99-103.
  8. Food Allergy Research & Education. (sin fecha). Datos y estadísticas. Obtenido en abril de 2025, de  www.foodallergy.org/resources/facts-and-statistics
  9. Food Safety and Inspection Service. Food Allergies: The “Big 9” | Food Safety and Inspection Service. (sin fecha). www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/food-allergies-big-9
  10. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: Report of the NIAID-sponsored expert panel. Natl Inst Health. 2010;126(6):4-14.
  11. Canonica, G.W., et al., A WAO - ARIA - GA(2)LEN consensus document on molecular-based allergy diagnostics. World Allergy Organ J, 2013. 6(1): p.17
  12. Matricardi PM, et al. EAACI molecular allergology user's guide. Pediatr Allergy Immunol. 2016;27 Suppl 23:1-250.
  13. European Food Safety Authority. Safe2Eat | Food Allergens https://www.efsa.europa.eu/en/safe2eat/food-allergens. https://www.efsa.europa.eu/en/safe2eat/food-allergens