As alergias alimentares afetam aproximadamente 250 milhões de pessoas em nível mundial.1 Compreender o diagnóstico de uma alergia alimentar é vital para fazer escolhas alimentares seguras e controlar os sintomas, que podem variar de moderados a graves. Esta página fornece informações valiosas sobre alergias alimentares, incluindo causas, sintomas, diagnóstico e as opções de exames.
As alergias alimentares são um tipo de reação alérgica que ocorre quando o sistema imunológico reage a substâncias normalmente inofensivas, como os alérgenos inteiros do leite, ovos, peixe ou amendoim. Também é possível apresentar reações alérgicas a moléculas específicas, chamadas componentes alergênicos, dentro dos alérgenos inteiros.
As alergias alimentares podem causar uma vasta variedade de sintomas, de reações menos graves, como erupções cutâneas, problemas de estômago e coceira na boca, a reações mais graves, como anafilaxia.
1 em cada 10 adultos2
1 em cada 13 crianças3
Intolerâncias alimentares, como a intolerância à lactose e a sensibilidade ao trigo, mimetizam os sintomas das alergias alimentares, mas não são causadas por uma reação do sistema imunológico.4 Elas resultam de deficiências enzimáticas ou de reações farmacológicas. As alergias alimentares são apenas respostas do sistema imunológico.
Uma alergia alimentar desenvolve-se quando o sistema imunológico do seu corpo tem uma resposta anormal a um alimento específico e cria anticorpos IgE.5
Da próxima vez que você ingerir aquele alimento específico, os anticorpos IgE específicos irão causar uma resposta immunológica, resultando em sintomas da alergia alimentar.5
10% dos adultos em todo o mundo têm alguma alergia alimentar.6
Mais de 50% dos adultos com alergias alimentares tiveram uma reação grave.8
80% das crianças superam as alergias ao leite, ovos, soja e trigo.7
Mais de 40% das crianças com alergias alimentares tiveram uma reação grave.3
90% das alergias alimentares são causadas por nove alérgenos comuns.9
Como um grande número de pessoas reage a esses 9 alérgenos, eles são considerados alérgenos importantes e devem ser indicados nos rótulos dos alimentos.
A síndrome da alergia alimentar ao pólen, ou síndrome alérgica oral (SAO), ocorre quando alguém com alergia ao pólen ingere uma fruta ou legume — como o kiwi, o aipo, o tomate, o pimentão e o abacate — e apresenta sintomas como coceira na boca e na garganta.
Os sintomas das alergias alimentares variam de cólicas estomacais e coceira na boca a erupções cutâneas e fadiga. Apesar de a anafilaxia ser a reação mais grave, as alergias alimentares também podem provocar reações menores, dependendo da pessoa.
A única maneira de ser clinicamente diagnosticado com uma alergia alimentar é realizar um histórico clínico de reações junto com um resultado positivo no exame de alergias.10 O teste sorológico para alergias alimentares avalia anticorpos IgE específicos (IgEe) no sangue, que, em níveis elevados, pode indicar quais alérgenos alimentares podem estar causando suas reações.
Os médicos utilizam dois tipos principais de exames para alergias alimentares: exame de sangue para IgE específica e prick test na pele. Normalmente, o prick test só é oferecido por um alergista; já o exame de sangue de IgE específica pode ser utilizado por vários médicos, tais como os prestadores de cuidados primários, os médicos de cuidados urgentes, os pediatras e os internistas.
Tenha cuidado para não confundir os testes de sensibilização alimentar ou intolerância alimentar feitos em casa com os exames para alergias. Estes kits de análise, disponíveis para venda na Internet ou nas farmácias, não avaliam os anticorpos anti-IgEe; por isso, não podem ser utilizados para diagnosticar uma alergia.
Os testes com componentes de alérgenos alimentares são, principalmente, um tipo de exame de sangue para IgE específica que avalia se você pode ser alérgico a uma proteína ou ao componente de um alérgeno específico encontrado em um alérgeno alimentar.
Pense num "alérgeno completo" como um quebra-cabeça montado.
Os componentes alergênicos são como as peças que constituem o quebra-cabeça.
O teste com componentes de alérgenos identifica qual componente específico de um alérgeno inteiro pode estar provocando sua reação.
Ser alérgico a diferentes tipos de componentes dos alérgenos alimentares pode causar diferentes tipos de reações. Da mesma forma, compreender quais componentes alérgenos você é alérgico também pode ampliar sua compreensão sobre sua alergia alimentar, como…11, 12
Se você é capaz de tolerar leite cozido ou ovos cozidos .
O quão grave sua alergia ao amendoim ou a nozes e castanhas pode ser.
Se as frutas ou legumes podem estar causando uma reação cruzada com a sua alergia ao pólen.
Marque ainda hoje uma consulta com o seu médico e seja testado quanto a alergias alimentares.
Use este questionário de alergias para ajudar a se preparar para a sua consulta de alergia alimentar. Depois de preenchido, você pode fornecê-lo ao seu médico para que ele possa ter uma conversa eficiente e impactante sobre as suas alergias