    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
      Cell Culture Plastics
  • Für wen wir arbeiten
    • Biotechnologie
    • Biopharma
    • CDMO
    • Labordiagnostik
    • Angewandte Wissenschaften und Industrie
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • ICAM-1 (CD54) Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.
          Invitrogen
          CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (HA58), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™
          Advanced Verification
          View all (204) ICAM-1 (CD54) antibodies
          Tech Support
          Cite CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody (HA58), NovaFluor™ Blue 610-70S, eBioscience™
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Advanced Verification (1)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          CD54 (ICAM-1) Antibody (H035T02B06) in Flow
          Normal human peripheral blood cells were either left unstained (blue histogram) or stained with CD54 (ICAM-1) Monoclonal Antibody, NovaFluor Blue 610-70S (Product # H035T03B06) (purple histogram). Total viable cells in the lymphocyte gate were used for analysis, as determined by LIVE/DEAD Blue (Product # L34962). Data was acquired on a 5-laser Cytek Aurora and unmixed with autofluorescence extraction. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD54 (ICAM-1) Antibody
          Product Details
          H035T02B06
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          5 µL (0.6 µg)/test
          -
          Product Specifications
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          HA58
          Conjugate
          NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S NovaFluor™ Blue 610-70S
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • Functional Grade
          • NovaFluor Blue 660-120S
          • NovaFluor Red 685
          • NovaFluor Yellow 610
          • NovaFluor Yellow 690
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          492/616 nm View spectra spectra
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.6 µg/Test
          Storage conditions
          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
          Shipping conditions
          Ambient (domestic); Wet ice (international)
          RRID
          AB_2921105
          Product Specific Information
          Description: The HA58 monoclonal antibody reacts with human CD54 (InterCellular Adhesion Molecule-1, ICAM-1), a 90-110 kDa transmembrane glycoprotein expressed by monocytes, lymphocytes and endothelial cells. Expression of CD54 is upregulated on activated lymphocytes. Interaction of CD54 with its ligand CD11a is important in the inflammatory response.
          Applications Reported: The HA58 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.
          Applications Tested: The HA58 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at less than or equal to 5 µL (0.6 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
          NovaFluor dyes are not compatible with DNA intercalating viability dyes. Do not use viability dyes such as propidium iodide, 7-actinomycin D (7-AAD) and DAPI. Invitrogen LIVE/DEAD Fixable Dead Cell stains are recommended for use with NovaFluor dyes.
          Each NovaFluor conjugate or kit is shipped with CellBlox Blocking Buffer. Use this buffer whenever staining with NovaFluor conjugates, including single-color compensation controls using cells. Whenever possible, we recommend adding CellBlox Blocking Buffer to antibody cocktails/master mixes prior to combining with cells. Add 5 µL per sample (regardless of the number of NovaFluors in your panel) to use the antibody cocktail as intended. For single-color controls, use 5 µL of CellBlox Blocking Buffer per 100 µL of cell sample containing 10^3 to 10^8 cells.
          NovaFluor conjugates are based on Phiton™ technology utilizing novel nucleic acid dye structures that allow for engineered fluorescent signatures with consideration for spillover and spread impacts. Learn more
          Excitation: 509 nm; Emission: 614 nm; Laser: 488 nm (Blue) Laser
          Target Information
          ICAM-1 (CD54) is an 85-110 kDa single-chain type 1 integral membrane glycoprotein with an extracellular domain of five immunoglobulin superfamily repeats, a transmembrane region and a cytoplasmic domain. ICAM-1 has 7 potential N-linked glycosylation sites and shares considerable amino acid sequence homology with ICAM-3 (CD50) and ICAM-2 (CD102). ICAM-1 binds to integrins of type CD11a/CD18 (leukocyte adhesion molecule, LFA-1), or CD11b/CD18 (Mac-1) and is exploited by Rhinovirus as a receptor. ICAM-1 is expressed by activated endothelial cells and detected on epithelial cells, fibroblasts, chondrocytes, B lymphocytes, T lymphocytes (low), monocytes, macrophages, dendritic cells and neutrophils, with lower levels that increase upon inflammation. ICAM-1 is also detected in some carcinoma and melanoma cells. Soluble ICAM-1 is detectable in the plasma and is elevated in patients with various inflammatory syndromes.
          How to use the Panel Builder
          Contact tech support
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          Germany flag icon
          Germany
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline