Thermo Fisher Scientific
  • メニュー
    • 分子生物学実験関連
    • 分析・測定関連
    • 細胞培養・イメージング
    • 研究者インタビュー
    • その他
  • このブログについて
  • お問い合わせ
Accelerating ScienceLearning at the Bench / 分析・測定関連 / 5分でわかる!トリプル四重極質量分析計の基礎
5分でわかる!トリプル四重極質量分析計の基礎
Written by adminlearningbench | Published: 12.24.2020
トリプル四重極質量分析計は、医薬品の血中薬物濃度測定や食品中の残留農薬分析、環境汚染物質の分析など幅広い分野で高感度定量分析のための検査業務に広く使用されるようになりました。一方で、この装置は紫外可視吸光検出器などの分光学的検出器や、シングル四重極質量分析計よりも高い選択性があり、高感度分析が可能です。しかし、定量分析用としてルーチン的に使用されるようになったため、なぜ高感度を必要とする定量分析に適しているのか、どのように選択性を高めているのか、十分な理解がないまま使用している方も多いのではないでしょうか。
この装置が開発され、上市された1980年代の用途は定量分析が目的ではなく、分子構造を解析するための定性分析が目的でした。この年代に天然物有機化合物の構造解析に有効である、といった論文が数多く投稿されており、研究者の注目を浴びていた技術であることが伺えます。1990年代に入ってからこの化合物の構造解析ができることを利用して、定量分析に応用できる、という報告が出始めます。トリプル四重極質量分析計は30年かけて、高感度で安定した定量分析が可能なシステムへと開発がすすめられたのです。
この記事では、トリプル四重極質量分析計の構造やその役割を定性分析の応用例とともに解説し、最後に定量分析に用いられるようになった理由を分かりやすく解説します。
▼こんな方におすすめです!
・これから有機化合物の定量分析をしたい方
・業務で使用しているトリプル四重極質量分析計のハードウエアの理解を深め、使用用途を広げたい方
全文のダウンロードはこちらから
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
Share this article
FacebookTwitterLinkedinMail
記事へのご意見・ご感想お待ちしています
  • サーモフィッシャーサイエンティフィックジャパングループ各社は取得した個人情報を弊社の個人情報保護方針に従い利用し、安全かつ適切に管理します。取得した個人情報は、グループ各社が実施するセミナーに関するご連絡、および製品/サービス情報等のご案内のために利用させていただき、その他の目的では利用しません。詳細は個人情報の取扱いについてをご確認ください。
  • 送信の際には、このページに記載のすべての注意事項に同意いただいたものとみなされます。
がん研究におけるデジタルPCRの活用事例 ~RNA編集~
デジタルPCRは、PCR反応液を数万の小さなPCR反... by LatB Staff / 06.02.2025
Read More
熱分解GCにも対応!ヘリウムキャリアガス不足を解決する画期的技術
熱分解(パイロライザー)GCシステムは、高�... by LatB Staff / 12.12.2024
Read More
プロテオーム解析のサンプル調製:LC-MS前の分画による同定数向上
プロテオーム解析、つまり生体内に存在する... by LatB Staff / 11.13.2024
Read More
リキッドバイオプシーを活用した肺がんと悪性脳腫瘍に対する研究事例のご紹介
リキッドバイオプシーは血液や尿などの体液... by LatB Staff / 07.26.2024
Read More
イオン種成分の分析:滴定法や吸光光度法に代わる分析手法
高速検査を実現: Attune NxT Flow Cytometerを使用した抗菌薬感受性試験(FAST)
個人情報保護方針ウェブサイト利用条件 拠点一覧サイトマップTrademark Information
© 2025 Thermo Fisher Scientific. 無断複写・転載を禁じます.
Talk to us
通知
  • Tweet
  • Facebook
  • Tweet
  • Facebook