Search
분취 HPLC 컬럼의 경우, 하나의 크기(size)가 모든 것에 맞지는 않습니다. 불순물 및 부산물로부터 화합물을 정제하는 까다로운 분리를 위해 고유한 화학 제품이 필요한 경우, 더 오래 사용하기 위해 견고한 컬럼이 필요한 경우, 루틴(routine) 분리를 위한 합리적인 가격의 솔루션이 필요한 경우, 이 모든 경우를 위해 당사의 분취 컬럼 포트폴리오를 이용해 보십시오. XtendedLife 기술(옵션)이 적용된 당사의 모든 컬럼 하드웨어는 다양한 화학 제품과 함께 강력하고 재현 가능한 성능을 제공하므로 현재의 분석법으로부터 쉽게 스케일업(scale up) 할 수 있습니다.
모든 형태(format), 매질(media), 크기(size)의 컬럼을 활용하여, 분석법 스케일-업(method scale-up)을 위한 분취 HPLC 컬럼을 쉽게 찾을 수 있습니다.
필요하신 분취 HPLC 컬럼이 목록에 없다면 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오. 맞춤 제작 컬럼은 반품할 수 없습니다.
분취 HPLC 컬럼은 40가지 이상의 화학 제품으로 제공되므로 유연성과 옵션을 극대화하여 분석법 스케일업을 가능하게하고, 이는 화학적 연속성을 가지면서도 방법 전환(method transfer)을 용이하게 합니다.
당사의 분취 고정상은 3가지 제품군으로 제공됩니다.
| Hypersil PREP 상 | 분석에서 분취 LC 스케일로 확장해야 하는 루틴(routine) 애플리케이션을 위한 탁월한 선택입니다. C18, C8 및 Si BDS 뿐만 아니라 ODS, Si 및 Phenyl 상으로 제공되는 Hypersil PREP 제품군은 다양한 응용 분야에 우수한 선택성을 제공하도록 설계되었습니다. |
| Hypersil PREP HS 상 | 머무름(retention) 및 로딩(loading) 성능을 최대화하기 위해 100Å 기공(pore) 크기를 갖는 고표면적 입자입니다. 소분자 및 약물 정제 응용 분야를 위한 탁월한 선택인 Hypersil PREP HS는 C18, C8, Si 및 Phenyl 상으로 제공됩니다. |
| Premium Thermo Scientific 상 | 현재의 Premium Thermo Scientific 컬럼 화학 제품을 확장하여 고객이 현재 분석법을 원활하게 스케일업(scale up)할 수 있습니다. 최고의 표준에 따라 제조된 화학 제품으로 가장 까다로운 분리 요구를 충족하고 다양한 응용 분야에서 탁월한 선택성과 분리 성능을 제공합니다. |
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
명시된 것은 분취 HPLC 컬럼용으로 가장 많이 사용되고 있는 상입니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
Hypersil PREP 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Phenyl BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP HS 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Phenyl HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 ~ 8 |
Premium Thermo Scientific 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 ~ 8 |
| Hypersil GOLD Phenyl | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 ~ 8 |
| Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 ~ 14 |
| Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 ~ 9 |
| Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | 없음 | 2 ~ 8 |
| Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 ~ 11 |
| Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 ~ 9 |
| DNAPac RP | 당사 독점의 넓은 기공 | 22-24 | 해당없음 | 없음 | 0 ~ 14 |
| DNAPac PA200 | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 4 ~ 10 |
| MAbPac | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 2 ~ 12 |
| ProPac | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 2 ~ 12 |
당사는 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구에 따라 3가지 컬럼 하드웨어 옵션을 제공합니다.
분취 HPLC 컬럼은 40가지 이상의 화학 제품으로 제공되므로 유연성과 옵션을 극대화하여 분석법 스케일업을 가능하게하고, 이는 화학적 연속성을 가지면서도 방법 전환(method transfer)을 용이하게 합니다.
당사의 분취 고정상은 3가지 제품군으로 제공됩니다.
| Hypersil PREP 상 | 분석에서 분취 LC 스케일로 확장해야 하는 루틴(routine) 애플리케이션을 위한 탁월한 선택입니다. C18, C8 및 Si BDS 뿐만 아니라 ODS, Si 및 Phenyl 상으로 제공되는 Hypersil PREP 제품군은 다양한 응용 분야에 우수한 선택성을 제공하도록 설계되었습니다. |
| Hypersil PREP HS 상 | 머무름(retention) 및 로딩(loading) 성능을 최대화하기 위해 100Å 기공(pore) 크기를 갖는 고표면적 입자입니다. 소분자 및 약물 정제 응용 분야를 위한 탁월한 선택인 Hypersil PREP HS는 C18, C8, Si 및 Phenyl 상으로 제공됩니다. |
| Premium Thermo Scientific 상 | 현재의 Premium Thermo Scientific 컬럼 화학 제품을 확장하여 고객이 현재 분석법을 원활하게 스케일업(scale up)할 수 있습니다. 최고의 표준에 따라 제조된 화학 제품으로 가장 까다로운 분리 요구를 충족하고 다양한 응용 분야에서 탁월한 선택성과 분리 성능을 제공합니다. |
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
명시된 것은 분취 HPLC 컬럼용으로 가장 많이 사용되고 있는 상입니다.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 컬럼을 찾아드리겠습니다. 고객별 특별 주문을 위해서는 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
Hypersil PREP 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil PREP C18 BDS | 145 | 185 | 11 | L1 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP C8 BDS | 145 | 185 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP ODS | 130 | 195 | 10 | L1 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP Si BDS | 145 | 185 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Si | 130 | 195 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Phenyl BDS | 145 | 185 | 5 | L11 | 2 ~ 8 |
Hypersil PREP HS 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil PREP C18 HS | 100 | 350 | 15 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil PREP C8 HS | 100 | 350 | 7 | L7 | 2 ~ 8 |
| Hypersil PREP Si HS | 100 | 350 | 0 | L3 | 2 ~ 7 |
| Hypersil PREP Phenyl HS | 100 | 350 | 9 | L11 | 2 ~ 8 |
Premium Thermo Scientific 고정상 세부정보
| 기공 크기(Å) | 표면적(m2/g) | 탄소 부하(%) | USP 코드 | pH 범위 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypersil GOLD C18 | 175 | 220 | 10 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD C8 | 175 | 220 | 8 | L7 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD aQ | 175 | 220 | 12 | L1 | 2 ~ 9 |
| Hypersil GOLD C4 | 175 | 220 | 5 | L26 | 2 ~ 8 |
| Hypersil GOLD Phenyl | 175 | 220 | 8 | L11 | 2 ~ 8 |
| Hypercarb | 250 | 120 | 100 | L109 | 0 ~ 14 |
| Syncronis C18 | 100 | 320 | 16 | L1 | 2 ~ 9 |
| Syncronis HILIC | 100 | 320 | 5 | 없음 | 2 ~ 8 |
| Accucore XL C18 | 80 | 90 | 7 | L1 | 1 ~ 11 |
| Accucore XL C8 | 80 | 90 | 4 | L7 | 2 ~ 9 |
| DNAPac RP | 당사 독점의 넓은 기공 | 22-24 | 해당없음 | 없음 | 0 ~ 14 |
| DNAPac PA200 | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 4 ~ 10 |
| MAbPac | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 2 ~ 12 |
| ProPac | 비다공성 | 해당없음 | 해당없음 | 없음 | 2 ~ 12 |
당사는 컬럼 내부 직경(I.D.) 및 컬럼 성능 요구에 따라 3가지 컬럼 하드웨어 옵션을 제공합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
보호(guard) 컬럼을 사용할 수 있으며, 이 보호 컬럼은 각각의 상(phase) 유형 내에서 찾을 수 있습니다. 당사의 보호(guard) 컬럼은 보호 컬럼 홀더가 필요합니다.
당사의 Hypersil Chiral 컬럼을 사용하면 대부분의 거울상 이성질체를 분리할 수 있습니다. 스크리닝 효율성을 최대화하기 위해 이러한 컬럼을 키트로 주문할 수 있으며 모든 컬럼을 분취 스케일로 사용할 수 있습니다.
| Hypersil Chiral JT HPLC 컬럼 | Hypersil Chiral AT HPLC 컬럼 | Hypersil Chiral OT HPLC 컬럼 |
|---|---|---|
|
|
|
고정식 브러시 유형 상(immobilized brush-type phase)을 포함하여 Thermo Scientific은 많은 다른 종류의 키랄 고정상(CSP)을 제공하고 있습니다. 키랄 분리를 위한 특정 요구 사항은 해당 지역 판매 담당자에게 문의하십시오.
현재 사용 중인 Thermo Scientific 고정상이 있고 분취 스케일을 확보하시고자 하는 경우 또는 명시되지 않은 특정 상(specific phase)에 대해 문의하시고자 하는 경우, 기꺼이 요구 사항에 맞는 제품을 찾아드리겠습니다.
이 온라인 도구를 사용하여 분석에서 분취 HPLC 조건으로 스케일업하는 방법을 위한 최상의 시작 조건을 결정할 수 있습니다. 현재의 분석법 조건과 새로운 컬럼 치수를 입력하기만 하면 빠르게 결과를 산출합니다.
분취 스케일 액체 크로마토그래피는 제약, 바이오제약 및 관련 화학 산업에서 중요한 분자의 정제 및 분리에 사용됩니다. 이들 산업에서 고순도 화합물의 생산은 고도로 정의된 스크리닝 및 고가의 실험 공정을 위해 화학적 활성, 독성, 유용성 측면에서 점점 중요해지고 있습니다.
종종 이러한 공정은 단지 몇 마이크로그램의 물질(예를 들면, 바이오제약 분야에서 효소) 또는 몇 밀리그램의 물질(예를 들면, 합성 또는 천연 물질의 구조 또는 식별)을 사용한 분석 스케일에서 시작합니다. 공정이 진행되면서, 일반적으로 표준 및 참조 화합물 또는 약리학 및 독성학 검사 프로토콜을 위한 표적 화합물이 그램 수준의 양으로 필요합니다. 제약 환경에서 약물 표적 화합물이 약물 개발 파이프라인에서 더 이동함에 따라, 더 많은 양의 표적 화합물을 생성하기 위해 반응 "스케일업(scale up)"이 필요합니다.
Thermo Fisher Scientific은 과학자에게 분석 및 분취 HPLC 컬럼의 전체 포트폴리오를 제공하여 연속성을 위해 유사한 매질(media)을 사용하여 원활하고 효과적인 방법(method) 개발 및 스케일업(scale up)을 가능하게 합니다. Thermo Fisher Scientific은 다양한 고정상과 다양한 컬럼 하드웨어 및 치수를 제공하여 모든 응용 분야 요구를 충족시킬 수 있습니다.