Search
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 ppb 수준에서 100 ppm까지 측정
● NO, NO2, Nox 의 값 개별 출력
● 감도 향상 및 안정성 보장
● 적외선 흡수법 & gas filter correlation 기술
● 대기 내 일산화탄소(CO)를 최대 10,000 ppm까지 측
● 실리콘 코팅 적외선 광원, 높은 안정성 및 긴 수명
● 정확하고 신뢰성 있는 측정 제공
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 이산화황(SO2)을 100 ppm까지 측정
● 검출 특이성, 높은 안정성
● 안정된 광도 회로로 UV 램프 수명 연장
● UV 광도 (UV Photometric) 기술
● 대기 내 오존(O3)을 ppb 수준에서 200 ppm까지 측정
● 미국표준기술연구소(NIST)가 표준으로 채택한 이중 셀 광도계(dual cell photometer) 기술 적용
● 공정 가스 분석, 가스 순도 분석, 대기 VOCs 및 배출가스 모니터링
● ppb에서 ppt수준까지 200가지 이상의 무기 및 유기 물질 분석 가능
● 액체 질소 냉각 없이 초고속 고감도 분석
● 감도, 선형성, 동적 범위 확대가 가능한 StarBoost 광학 강화 기술
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 황화수소 및 이산화황을 100 ppm까지 측정
● 안정적이고 수명이 긴 UV 광원
● 온도 안정화 반응 챔버
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 1000 ppb까지 측정
● 단일 챔버, 단일 광전자 증배관
● 더 높은 감도와 더 낮은 PMT 냉각 온도
● 비분산 적외선(NDIR) 광학 필터 기술
● 대기 내 이산화탄소(CO2)를 최대 10,000 ppm까지 측정
● 다양한 범위의 농도측정 및 정확한 선형성
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 1,000 ppb 까지 측정
● NO, NO2, Nox 의 값 개별 출력
● 단일 챔버, 단일 광전자 증배관 설계
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 이산화황(SO2)을 0.05 ppb 까지 측정
● 검출 특이성, 높은 안정성
● 안정된 광도 회로로 UV 램프 수명 연장
● 적외선 흡수법 & gas filter correlation 기술
● 대기 내 일산화탄소(CO)를 최대 1,000 ppm까지 측정
● 실리콘 코팅 적외선 광원, 높은 안정성 및 긴 수명
● 정확하고 신뢰성 있는 측정 제공
● U.S. EPA PM-2.5, PM-10, PM-Coarse Equivalent Sampler
● 향상된 사용자 인터페이스
● 데이터 다운로드 개선
● 시료 필터 자동 교환
● PM-1, PM-2.5, PM-10 연속 모니터링
● 미국 및 국제 미세입자 모니터링 규정 준수
● 빠르고 직관적인 터치스크린 인터페이스
● 동시 샘플링 및 측정, 낮은 검출 한계
● U.S. EPA PM-2.5, PM-10, PM-Coarse Equivalent Sampler
● 실시간 미세입자 모니터링
● 비순차식 연속 측정
● 우수한 정확도, 정밀도 및 감소
● 향상된 사용자 인터페이스
● 데이터 다운로드 개선
● 시료 필터 자동 교환
● 유기 및 무기 화합물 누출 신속 검출
● FID/PID 결합형 또는 단일 FID 검출기
● 빠른 반응 시간, 향상된 사용자 편리성
● 휴대형, 경량
● 채광 분야 호흡성 분진 모니터링
● 평균 호흡성 분진 노출 추적
● 실시간 측정치 제공
● 방수 배터리 보호기능
● 데이터 다운로드 및 PC 기반 소프트웨어
● 마그네틱 섹터 질량 분석 기술
(Scanning magnetic-sector technology)
● 16포트 고속 멀티 스트림 샘플러(RMS)
● 6포트 자동 보정 매니폴드
● 높은 분석 정밀도, 정확도 및 안정성
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 ppb 수준에서 100 ppm까지 측정
● NO, NO2, Nox 의 값 개별 출력
● 감도 향상 및 안정성 보장
● 적외선 흡수법 & gas filter correlation 기술
● 대기 내 일산화탄소(CO)를 최대 10,000 ppm까지 측
● 실리콘 코팅 적외선 광원, 높은 안정성 및 긴 수명
● 정확하고 신뢰성 있는 측정 제공
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 이산화황(SO2)을 100 ppm까지 측정
● 검출 특이성, 높은 안정성
● 안정된 광도 회로로 UV 램프 수명 연장
● UV 광도 (UV Photometric) 기술
● 대기 내 오존(O3)을 ppb 수준에서 200 ppm까지 측정
● 미국표준기술연구소(NIST)가 표준으로 채택한 이중 셀 광도계(dual cell photometer) 기술 적용
● 공정 가스 분석, 가스 순도 분석, 대기 VOCs 및 배출가스 모니터링
● ppb에서 ppt수준까지 200가지 이상의 무기 및 유기 물질 분석 가능
● 액체 질소 냉각 없이 초고속 고감도 분석
● 감도, 선형성, 동적 범위 확대가 가능한 StarBoost 광학 강화 기술
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 황화수소 및 이산화황을 100 ppm까지 측정
● 안정적이고 수명이 긴 UV 광원
● 온도 안정화 반응 챔버
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 1000 ppb까지 측정
● 단일 챔버, 단일 광전자 증배관
● 더 높은 감도와 더 낮은 PMT 냉각 온도
● 비분산 적외선(NDIR) 광학 필터 기술
● 대기 내 이산화탄소(CO2)를 최대 10,000 ppm까지 측정
● 다양한 범위의 농도측정 및 정확한 선형성
● 화학발광기술(chemiluminescent)
● 대기 내 질소산화물을 1,000 ppb 까지 측정
● NO, NO2, Nox 의 값 개별 출력
● 단일 챔버, 단일 광전자 증배관 설계
● 펄스 UV 형광(pulsed fluorescence) 기술
● 대기 내 이산화황(SO2)을 0.05 ppb 까지 측정
● 검출 특이성, 높은 안정성
● 안정된 광도 회로로 UV 램프 수명 연장
● 적외선 흡수법 & gas filter correlation 기술
● 대기 내 일산화탄소(CO)를 최대 1,000 ppm까지 측정
● 실리콘 코팅 적외선 광원, 높은 안정성 및 긴 수명
● 정확하고 신뢰성 있는 측정 제공
● U.S. EPA PM-2.5, PM-10, PM-Coarse Equivalent Sampler
● 향상된 사용자 인터페이스
● 데이터 다운로드 개선
● 시료 필터 자동 교환
● PM-1, PM-2.5, PM-10 연속 모니터링
● 미국 및 국제 미세입자 모니터링 규정 준수
● 빠르고 직관적인 터치스크린 인터페이스
● 동시 샘플링 및 측정, 낮은 검출 한계
● U.S. EPA PM-2.5, PM-10, PM-Coarse Equivalent Sampler
● 실시간 미세입자 모니터링
● 비순차식 연속 측정
● 우수한 정확도, 정밀도 및 감소
● 향상된 사용자 인터페이스
● 데이터 다운로드 개선
● 시료 필터 자동 교환
● 유기 및 무기 화합물 누출 신속 검출
● FID/PID 결합형 또는 단일 FID 검출기
● 빠른 반응 시간, 향상된 사용자 편리성
● 휴대형, 경량
● 채광 분야 호흡성 분진 모니터링
● 평균 호흡성 분진 노출 추적
● 실시간 측정치 제공
● 방수 배터리 보호기능
● 데이터 다운로드 및 PC 기반 소프트웨어
● 마그네틱 섹터 질량 분석 기술
(Scanning magnetic-sector technology)
● 16포트 고속 멀티 스트림 샘플러(RMS)
● 6포트 자동 보정 매니폴드
● 높은 분석 정밀도, 정확도 및 안정성
Thermo Fisher Scientific Korea 개인정보의 수집 및 이용 동의 (필수)
(4)마케팅 정보 수신 동의
온라인 회원 가입 안내 메일을 수신하는 데에 동의합니다.