Search
![]() | 螢光素衍生物因具有高吸收率、優異的螢光量子產率和良好的水溶性,而成為生物研究中最常見的螢光試劑。 螢光素染料及其共軛物具有數種性能特點,可能導致促進或限制其使用在某些應用中。螢光素的特點如下:
| |
| 我們提供種類齊全的螢光素共軛物和衍生物,以及一系列高性能螢光團,具備更優質的標記和檢測特性。 | ||
HeLa細胞以Invitrogen的Image-iT Fixation/Permeabilization試劑盒進行固定和透化,然後與Anti-ATP Synthase Subunit IF1和GAM-FITC二級抗體一起作用。使用NucBlue Live和ActinRed 555對細胞進行對比染色,然後以ProLong Gold抗褪色封片劑進行密封,並透過EVOS M7000成像系統和可蓋玻片校正的EVOS 40X物鏡獲得清晰影像。
為您的目標抗體或蛋白質選擇優化的標記試劑盒:
| 目標蛋白質 | 試劑盒 | 產品貨號 |
|---|---|---|
| 位點特異性抗體標記物 | ||
| <1–20 µg小鼠IgG1 | Zenon螢光素小鼠IgG1標記試劑盒 | Z25042 |
| 常規抗體/蛋白標記物 | ||
| 1 mg抗體/蛋白質 | 螢光素抗體/蛋白質標記試劑盒 | F10240 |
螢光共軛物Invitrogen分子探針Alexa Fluor 488染劑—其光譜特性和量子產率與異硫氰酸螢光素(FITC)幾乎相同,可產生更明亮且更具光穩定性的共軛物。這些共軛物非常適合成像,是其他需要提高靈敏度,和對環境不敏感的螢光檢測應用的理想選擇。
監測pH值對於pH值監測,Invitrogen分子探針pHrodo Green染劑在中性pH值環境幾乎不發螢光,而在酸性環境中會發出明亮的螢光。與螢光素不同,在中性pH環境下產生的最小染劑螢光,免除了洗滌步驟和淬滅性染劑的必要性,因為任何非內化性染劑本質上都是不發光的。
| ![]() 比較來自Alexa Fluor 488染劑和異硫氰酸螢光素(FITC)所製備山羊抗小鼠IgG抗體共軛物的相對螢光。共軛物的螢光是透過測量共軛染劑相對於參考染劑的螢光量子產率,並乘以染劑:蛋白質標記比來進行確定。 |
僅供研究用途,不得用於診斷程序。