Search
Los exosomas son pequeñas vesículas (de 30 a 150 nm) que contienen ARN complejo y cargamentos de proteínas. Los secretan todos los tipos de células en cultivo y aparecen de forma natural en los fluidos corporales, como la sangre, la saliva, la orina, el líquido cefalorraquídeo (LCR) y la leche materna. La mecánica molecular precisa de su secreción y absorción, así como su composición, «cargamento» y las consiguientes funciones, se están empezando a descubrir ahora. En la actualidad, los exosomas se consideran vesículas secretadas específicamente que permiten la comunicación intercelular. La comunidad científica presta cada vez más atención a estos elementos, tanto para estudiar sus funciones como para entender las formas en las que se pueden utilizar en el desarrollo de diagnósticos mínimamente invasivos.
Ofrecemos una amplia gama de reactivos, herramientas y protocolos para el aislamiento, la caracterización y el análisis de su contenido de ARN y proteínas y para el rastreo in vitro e in vivo a fin de ayudarle a comprender mejor los exosomas.
La ultracentrifugación puede resultar tediosa y requerir mucho tiempo. Gracias a los reactivos flexibles y ampliables de aislamiento de exosomas totales, ahora puede aumentar con facilidad el número de exosomas intactos de distintas muestras de partida. Estos reactivos y los protocolos que los acompañan son perfectos para diversas configuraciones experimentales, incluidas la utilización de bajos volúmenes de entrada y la manipulación de varias muestras.
Los exosomas totales enriquecidos en el cultivo celular (mediante los reactivos de aislamiento de exosomas totales o la ultracentrifugación) se pueden volver a purificar en subpoblaciones específicas mediante la captura inmunomagnética. Utilice los reactivos específicos para CD9, CD63, CD81 o EpCam con Dynabeads® o combine el reactivo de estreptavidina con el anticuerpo biotinilado que elija para purificar cualquier población basada en un antígeno de superficie.
La identificación visual de las vesículas exosomales puede ser complicada, y los exosomas individuales son demasiado pequeños para que se puedan detectar en el flujo. No obstante, existen algunos métodos que se pueden utilizar para el análisis.
Se ha observado que los exosomas transportan diversas moléculas de una célula a otra. Su cargamento incluye proteínas, lípidos, ARNm (fragmentos y longitud completa), ARNr, miARN y diversos ARNnc.
El suero fetal bovino (SFB) con agotamiento de exosomas Gibco® supera considerablemente a los SFB con agotamiento de exosomas disponibles en el mercado.
Más información acerca del SFB con agotamiento de exosomas Gibco®
La ultracentrifugación puede resultar tediosa y requerir mucho tiempo. Gracias a los reactivos flexibles y ampliables de aislamiento de exosomas totales, ahora puede aumentar con facilidad el número de exosomas intactos de distintas muestras de partida. Estos reactivos y los protocolos que los acompañan son perfectos para diversas configuraciones experimentales, incluidas la utilización de bajos volúmenes de entrada y la manipulación de varias muestras.
Los exosomas totales enriquecidos en el cultivo celular (mediante los reactivos de aislamiento de exosomas totales o la ultracentrifugación) se pueden volver a purificar en subpoblaciones específicas mediante la captura inmunomagnética. Utilice los reactivos específicos para CD9, CD63, CD81 o EpCam con Dynabeads® o combine el reactivo de estreptavidina con el anticuerpo biotinilado que elija para purificar cualquier población basada en un antígeno de superficie.
La identificación visual de las vesículas exosomales puede ser complicada, y los exosomas individuales son demasiado pequeños para que se puedan detectar en el flujo. No obstante, existen algunos métodos que se pueden utilizar para el análisis.
Se ha observado que los exosomas transportan diversas moléculas de una célula a otra. Su cargamento incluye proteínas, lípidos, ARNm (fragmentos y longitud completa), ARNr, miARN y diversos ARNnc.
El suero fetal bovino (SFB) con agotamiento de exosomas Gibco® supera considerablemente a los SFB con agotamiento de exosomas disponibles en el mercado.
Más información acerca del SFB con agotamiento de exosomas Gibco®
Hemos pedido a 10 científicos prominentes que compartieran sus opiniones sobre la investigación de exosomas. No te pierdas ningún capítulo:
|
Todos estos artículos publicados mencionan el uso de nuestros productos específicos para exosomas:
exosomestalk: un lugar en el que plantear preguntas e intercambiar información sobre exosomas. ¡Únase a la conversación!
Seminario web gratuito: exosome isolation & analysis (Aislamiento y análisis de exosomas)
Nota de aplicación: Labeling exosomal RNA and membrane components using fluorescent dyes (Etiquetado del ARN y los componentes de la membrana de los exosomas mediante colorantes fluorescentes)