Search
응용 분야에 필요한 온도, 빛, 습도 범위에 따라 다양한 환경 챔버 중에서 선택하세요. 실험실에 적합한 챔버를 쉽게 찾을 수 있도록 했습니다.
적합한 환경 챔버를 선택하는 것은 온도, 습도, 빛, CO2 등 주로 어떤 요인을 제어해야 하는지에 따라 달라집니다. 저희의 챔버는 이러한 주요 기능을 중심으로 구성되어 있으며, 특정 시험 요건을 지원하기 위한 추가 모듈식 구성 요소와 옵션을 제공합니다. 어떤 모델을 선택하든 모든 모델에는 사용하기 쉽고 일관되게 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있도록 설계된 풍부한 표준 기능이 포함되어 있습니다.
Heratherm 광 |
Heratherm 안정성 챔버 |
Heratherm CO2 |
Heratherm 배양 챔버 |
광안정성 시험이 필요한 규제 대상 및 민감 제품에 대한 환경 제어 |
유통 기간, 안정성 및 기타 품질 관리 요건 시험 |
세포 성장 조건의 매개변수를 정확하게 제어함 |
신뢰할 수 있는 미생물 배양 또는 온도 의존적 보관 및 시험 |
| 제어 기능 | |||
온도, 습도, 빛 |
온도 및 습도 |
온도, 습도, CO2 |
온도(냉각 및 가열) |
| 규제 및 규정준수 표준 | |||
21 CFR Part 11 준수 가능. 광안정성 시험 Q1B에 대한 ICH 지침을 충족함. 식물 및 곤충 성장에 적합한 낮에서 밤으로의 점진적인 전환을 시뮬레이션함. |
21 CFR Part 11 준수 가능. ICH, FDA, TAPPI, ASTM 또는 국가 시험 표준을 위한 규정준수 표준을 충족함. |
21 CFR Part 11 준수 가능. 약물 안정성 및 배양의 온도 전용 세그먼트에 특정적인 중점을 둠 |
21 CFR Part 11 준수 가능. 약물 안정성 및 배양의 온도 전용 세그먼트에 특정적인 중점을 둠 |
| 규격 | |||
750 L (26.5 cu. ft.) |
750 L (26.5 cu. ft.) |
750 L (26.5 cu. ft.) |
750 L (26.5 cu. ft.) |
| 온도 범위 | |||
0~70 °C 점등 상태에서 10~45°C |
0~70 °C |
0~45°C |
0~70 °C |
| 상대 습도 | |||
10~90% 상대습도 |
10~90% 상대습도 |
10~90% 상대습도 |
-- |
| 빛 | |||
LED 기술 |
-- |
-- |
-- |
| CO2 | |||
-- |
-- |
0~20% v/v |
-- |
| 응용분야 | |||
UV광을 이용한 ICH 안정성 시험 식물 성장 동물 부화 광 시뮬레이션 시험 |
안정성 테스트 유통 기간 시험 환경 시험 |
세포 배양 |
주변 초과 및 미만의 정밀한 온도 조건. 미생물 배양 또는 보관(냉각 또는 가열)에 적합 |
모델 |