Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › MH13096
          Assay Name: hsa-miR-27a-5p
          miRBase Accession Number: MI0000085
          miRBase Version: v22.1
          Chromosome Location: Chr.19: 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Species: Human, Mouse, Rat, Bovine, Cricetulus griseus, Dasypus novemcinctus, Goat, Guinea pig, Pteropus alecto, Rhesus monkey
          Product Type: mirVana® miRNA inhibitor
          Assay ID MH13096

          Purification
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4464084
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Family ID:

          MIPF0000036, mir-27

          Mature miRNA Sequence:

          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA

          miRBase Details:



          Species miRBase ID miRBase Accession Number
          Human hsa-miR-27a-5p MIMAT0004501
          Mouse mmu-miR-27a-5p MIMAT0004633
          Rat rno-miR-27a-5p MIMAT0004715
          Bovine bta-miR-27a-5p MIMAT0012532
          Cricetulus griseus cgr-miR-27a-5p MIMAT0023874
          Dasypus novemcinctus dno-miR-27a-5p MIMAT0047543
          View More Rows
          Goat chi-miR-27a-5p MIMAT0036105
          Guinea pig cpo-miR-27a-5p MIMAT0046890
          Pteropus alecto pal-miR-27a-5p MIMAT0039858
          Rhesus monkey mml-miR-27a-5p MIMAT0026600

          Stem-loop Details



          Human

          Stem-loop ID hsa-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000085
          Stem-loop Sequence
          CUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCCACACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCAG
          Chromosome Location Chr. 19 - 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004501
          miRBase ID: hsa-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 13836440 - 13836517 [-] on Build GRCh38

          Mouse

          Stem-loop ID mmu-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000578
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCCACAGCAAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCUGGACCC
          Chromosome Location Chr. 8 - 84208672 - 84208758 [+] on Build GRCm38
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004633
          miRBase ID: mmu-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 8 - 84208672 - 84208758 [+] on Build GRCm38

          Rat

          Stem-loop ID rno-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0000860
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGUGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCUACAGCAAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCUGGACCC
          Chromosome Location Chr. 19 - 25318736 - 25318822 [+] on Build Rnor_6.0
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0004715
          miRBase ID: rno-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: Chr. 19 - 25318736 - 25318822 [+] on Build Rnor_6.0

          Bovine

          Stem-loop ID bta-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0004746
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGGGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGUCCACAUCAAAUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0012532
          miRBase ID: bta-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Cricetulus griseus

          Stem-loop ID cgr-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0020473
          Stem-loop Sequence
          CCUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAAGGUCCGCAGCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCUCCCCCGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0023874
          miRBase ID: cgr-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Dasypus novemcinctus

          Stem-loop ID dno-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0038927
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCUGCAGCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGC
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0047543
          miRBase ID: dno-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Goat

          Stem-loop ID chi-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0030722
          Stem-loop Sequence
          UGGCCUGGGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGUCCACAUCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCCGGG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0036105
          miRBase ID: chi-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Guinea pig

          Stem-loop ID cpo-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0038583
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUUCCCACCAGGCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGU
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0046890
          miRBase ID: cpo-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Pteropus alecto

          Stem-loop ID pal-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0032367
          Stem-loop Sequence
          AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCUGCACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0039858
          miRBase ID: pal-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA

          Rhesus monkey

          Stem-loop ID mml-mir-27a
          Stem-loop Accession # MI0003052
          Stem-loop Sequence
          CUGAGGAGCAGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCAGGGUCCACACCAAGUCGUGUUCACAGUGGCUAAGUUCCGCCCCCCAG
          Chromosome Location -
          Mature MicroRNA miRBase Accession #: MIMAT0026600
          miRBase ID: mml-miR-27a-5p
          Mature miRNA Sequence: AGGGCUUAGCUGCUUGUGAGCA
          Chromosome Location: NA


          Back To Top

          추가 정보




          Related Products

          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Hs04270764_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Mm03306867_pri
          TaqMan™ Pri-miRNA Assay : Rn03465981_pri
          Ambion® Anti-miR™ miRNA Inhibitor : AM13096
          Ambion® Pre-miR™ miRNA Precursor : PM13096
          TaqMan™ MicroRNA Assay : 002445
          mirVana® miRNA mimic : MC13096
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : rno481015_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : 477998_mir
          TaqMan™ Advanced miRNA Assay : mmu481015_mir


          miRBase Alias:

          Human: hsa-miR-27a* (v17)
          Mouse: mmu-miR-27a* (v17)
          Rat: rno-miR-27a* (v18)

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline