Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other R3HDM1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          R3HDM1
          Gene Name:
          R3H domain containing 1
          Gene Aliases:
          R3HDM
          Chromosome Location:
          Chr.2: 135531429 - 135725270 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.412462
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 136915

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: R3HDM1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001282798.1 NP_001269727.1 5 672
          NM_015361.3 NP_056176.2 5 667
          XM_005263626.3 XP_005263683.1 5 656
          XM_005263627.3 XP_005263684.1 5 656
          XM_005263628.3 XP_005263685.1 5 656
          XM_005263629.3 XP_005263686.1 5 656
          XM_006712389.2 XP_006712452.1 5 656
          XM_011510870.1 XP_011509172.1 5 656
          XM_011510871.1 XP_011509173.1 5 672
          XM_011510872.2 XP_011509174.1 4 614
          XM_011510873.2 XP_011509175.1 5 656
          XM_011510876.2 XP_011509178.1 5 656
          XM_011510877.2 XP_011509179.1 5 656
          XM_011510878.2 XP_011509180.1 5 656
          XM_011510879.2 XP_011509181.1 5 656
          XM_011510881.1 XP_011509183.1 5 656
          XM_017003718.1 XP_016859207.1 5 672
          XM_017003719.1 XP_016859208.1 4 651
          XM_017003720.1 XP_016859209.1 5 672
          XM_017003721.1 XP_016859210.1 5 672
          XM_017003724.1 XP_016859213.1 4 614
          XM_017003725.1 XP_016859214.1 6 748
          XM_017003726.1 XP_016859215.1 5 656
          XM_017003727.1 XP_016859216.1 4 614
          XM_017003728.1 XP_016859217.1 5 656
          XM_017003729.1 XP_016859218.1 5 672
          XM_017003731.1 XP_016859220.1 6 769
          XM_017003732.1 XP_016859221.1 6 747
          XM_017003733.1 XP_016859222.1 5 658
          XM_017003734.1 XP_016859223.1 5 656
          XM_017003736.1 XP_016859225.1 5 653
          GenBank mRNA AK290015.1 - 5 558
          BC041093.1 - 5 609 5556247

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001134867, XM_008769462, XM_008769461, XM_008769460, XM_008769459, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_181750, AK051765, BC144899, BC137772, BC049181.

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-26xzd:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0