Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NME1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NME1 NME1-NME2
          Gene Name:
          NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1
          NME1-NME2 readthrough
          Gene Aliases:
          AWD, GAAD, NB, NBS, NDKA, NDPK-A, NDPKA, NM23, NM23-H1
          NM23-LV, NMELV
          Chromosome Location:
          Chr.17: 51153559 - 51162089 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.17: 51153536 - 51171744 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.463456
          Hs.463456
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 41

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NME1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000269.2 NP_000260.1 2 210
          NM_198175.1 NP_937818.1 3 430
          GenBank mRNA AF487339.1 - 3 414
          AK291105.1 - 2 210
          AK309160.1 - 3 409
          AL360166.1 - 2 185
          AL360191.1 - 2 199
          BC000293.2 - 2 153 2819366
          BC018994.2 - 2 140 4126345
          BE727815.1 - 2 170
          BG715560.1 - 2 202
          BG757842.1 - 3 394
          BM479520.1 - 145
          BU600979.1 - 2 236
          CR542104.1 - 1 102
          CR542115.1 - 1 102
          X17620.1 - 2 186
          Gene Symbol: NME1-NME2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001018136.2 NP_001018146.1 2 233
          NR_037149.1 3 453
          GenBank mRNA AK313448.1 - 2 190
          BC107894.1 - 3 355 6717551
          BC133029.1 - 2 136 40147051
          BC133031.1 - 2 136 40147053
          BG388883.1 - 159
          BI603164.1 - 2 215
          DQ109675.1 - 2 153

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of myeloid leukocyte differentiation
          purine nucleotide metabolic process
          nucleoside diphosphate phosphorylation
          GTP biosynthetic process
          pyrimidine nucleotide metabolic process
          UTP biosynthetic process
          CTP biosynthetic process
          DNA metabolic process
          endocytosis
          lactation
          negative regulation of cell proliferation
          nucleoside triphosphate biosynthetic process
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of neuron projection development
          response to amine
          nucleobase-containing small molecule interconversion
          hippocampus development
          response to testosterone
          cellular response to drug
          regulation of apoptotic process
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of epithelial cell proliferation
          response to cAMP
          cellular response to glucose stimulus
          cellular response to fatty acid
          magnesium ion binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          single-stranded DNA binding
          deoxyribonuclease activity
          nucleoside diphosphate kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          GTP binding
          intermediate filament binding
          protein kinase binding
          identical protein binding
          gamma-tubulin binding
          ribosomal small subunit binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0