Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KANK1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KANK1
          Gene Name:
          KN motif and ankyrin repeat domains 1
          Gene Aliases:
          ANKRD15, CPSQ2, KANK
          Chromosome Location:
          Chr.9: 470294 - 746106 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.306764
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 44426

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KANK1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256876.1 NP_001243805.1 7 2109
          NM_001256877.1 NP_001243806.1 4 2218
          NM_015158.3 NP_055973.2 3 1603
          NM_153186.4 NP_694856.1 2 1865
          XM_005251411.2 XP_005251468.1 3 1603
          XM_005251414.3 XP_005251471.1 2 2066
          XM_005251415.2 XP_005251472.1 2 1795
          XM_005251416.2 XP_005251473.1 2 1571
          XM_005251417.3 XP_005251474.1 2 2062
          XM_005251418.2 XP_005251475.1 2 2073
          XM_005251419.2 XP_005251476.1 2 1764
          XM_006716743.2 XP_006716806.1 3 1579
          XM_011517819.1 XP_011516121.1 4 1694
          XM_011517820.1 XP_011516122.1 3 1711
          XM_011517821.1 XP_011516123.1 3 1638
          XM_017014511.1 XP_016870000.1 4 1816
          XM_017014512.1 XP_016870001.1 3 3127
          XM_017014513.1 XP_016870002.1 5 2329
          XM_017014514.1 XP_016870003.1 3 2015
          XM_017014515.1 XP_016870004.1 4 1751
          XM_017014516.1 XP_016870005.1 3 2015
          XM_017014517.1 XP_016870006.1 3 2015
          XM_017014518.1 XP_016870007.1 3 1603
          XM_017014519.1 XP_016870008.1 3 2015
          XM_017014520.1 XP_016870009.1 3 1603
          XM_017014521.1 XP_016870010.1 3 2015
          XM_017014522.1 XP_016870011.1 4 1816
          XM_017014523.1 XP_016870012.1 3 1603
          XM_017014524.1 XP_016870013.1 3 2015
          XM_017014525.1 XP_016870014.1 3 2015
          XM_017014526.1 XP_016870015.1 3 2048
          XM_017014527.1 XP_016870016.1 2 1795
          XM_017014528.1 XP_016870017.1 3 1649
          XM_017014529.1 XP_016870018.1 2 2062
          XM_017014530.1 XP_016870019.1 2 1571
          XM_017014531.1 XP_016870020.1 2 1795
          XM_017014532.1 XP_016870021.1 2 2069
          XM_017014533.1 XP_016870022.1 2 1512
          XM_017014534.1 XP_016870023.1 2 1795
          XM_017014535.1 XP_016870024.1 2 2061
          XM_017014536.1 XP_016870025.1 2 1764
          XM_017014537.1 XP_016870026.1 2 1584
          XM_017014538.1 XP_016870027.1 2 2069
          XM_017014539.1 XP_016870028.1 2 1584
          XM_017014540.1 XP_016870029.1 2 2060
          XM_017014541.1 XP_016870030.1 2 2064
          XM_017014542.1 XP_016870031.1 2 1571
          GenBank mRNA AK026421.1 - 1 1217
          AK290028.1 - 3 1569
          AK292989.1 - 3 1582
          AL832454.2 - 3 1595
          AL833161.1 - 3 1583
          BC037495.2 - 7 2112 5265517
          BC038116.2 - 2 1775 5261060
          BX648931.1 - 3 1597
          D79994.2 - 3 2168

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor actin binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of neuron projection development
          positive regulation of Wnt signaling pathway
          negative regulation of cell migration
          negative regulation of actin filament polymerization
          negative regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of catenin import into nucleus
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          positive regulation of wound healing
          negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
          negative regulation of ruffle assembly
          regulation of establishment of cell polarity
          negative regulation of lamellipodium morphogenesis
          protein binding
          beta-catenin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wnxcb:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0