Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
360° CDMO- und CRO-Services
CDMO-Services
CRO-Services
Kundenspezifische Services
Unternehmensdienstleistungen
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Sonderaktionen
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Auftragsstatus
Eilbestellung
Aktionen
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other AURKB SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
AURKB
Gene Name:
aurora kinase B
Gene Aliases:
AIK2, AIM-1, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, PPP1R48, STK12, STK5, aurkb-sv1, aurkb-sv2
Chromosome Location:
Chr.17: 8204731 - 8210768 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.442658
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
495
Purification
In-Vivo Ready
Standard
HPLC
Size
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
1 umol
5 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM51331
Price
417.00
Your Price
Online offer:
417.0
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: AURKB
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001256834.2
NP_001243763.1
3
225
NM_001284526.1
NP_001271455.1
4
298
NM_001313950.1
NP_001300879.1
4
274
NM_001313951.1
NP_001300880.1
4
303
NM_001313952.1
NP_001300881.1
3
286
NM_001313953.1
NP_001300882.1
3
177
NM_001313954.1
NP_001300883.1
4
298
NM_001313955.1
NP_001300884.1
3
225
NM_004217.3
NP_004208.2
4
298
NR_132730.1
4
298
NR_132731.1
3
177
XM_011524070.2
XP_011522372.1
4
247
XM_011524072.2
XP_011522374.1
3
414
XM_017025307.1
XP_016880796.1
3
341
XM_017025308.1
XP_016880797.1
3
367
XM_017025309.1
XP_016880798.1
3
169
XM_017025310.1
XP_016880799.1
4
247
GenBank mRNA
AB011446.1
-
4
242
AB011450.1
-
4
233
AB519677.1
-
3
176
AB519678.1
-
3
176
AB519679.1
-
3
176
AF004022.1
-
4
234
AF008552.1
-
3
176
AF015254.1
-
4
234
AK297976.1
-
3
180
AK314889.1
-
4
247
AY677083.1
-
3
177
BC000442.2
-
4
237
2820719
BC009751.2
-
4
217
3677349
BC013300.2
-
4
254
BC080581.1
-
4
229
2819846
BE514591.1
-
3
223
BE797606.1
-
4
353
BI199088.1
-
3
155
BM905813.1
-
3
247
BP225027.1
-
4
284
BT019534.1
-
3
176
BU181480.1
-
3
157
CN286704.1
-
4
258
CX781462.1
-
4
210
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of B cell apoptotic process
protein phosphorylation
spindle organization
sister chromatid cohesion
aging
cell proliferation
attachment of spindle microtubules to kinetochore
abscission
histone modification
protein sumoylation
anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
spindle checkpoint
negative regulation of protein binding
positive regulation of telomere maintenance via telomerase
negative regulation of cytokinesis
positive regulation of cytokinesis
protein localization to kinetochore
cellular response to UV
cleavage furrow formation
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
histone H3-S28 phosphorylation
protein autophosphorylation
mitotic spindle midzone assembly
positive regulation of telomerase activity
regulation of chromosome segregation
regulation of signal transduction by p53 class mediator
positive regulation of telomere capping
protein serine/threonine kinase activity
protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
protein binding
ATP binding
histone serine kinase activity
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0