Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
CDMO und Services für klinische Studien
Kundenspezifische Services
Unternehmensdienstleistungen
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Search button
Close
Auftragsstatus
Eilbestellung
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Geräteverwaltung
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CTNNA1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
CTNNA1
Gene Name:
catenin alpha 1
Gene Aliases:
CAP102, MDPT2
Chromosome Location:
Chr.5: 138753386 - 138935034 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.445981
Species:
Human
siRNA ID
HSS102453
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1299001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: CTNNA1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001290307.2
NP_001277236.1
13
1901
NM_001290309.2
NP_001277238.1
12
1705
NM_001290310.2
NP_001277239.1
13
1738
NM_001290312.1
NP_001277241.1
7
1221
NM_001323982.1
NP_001310911.1
14
2371
NM_001323983.1
NP_001310912.1
13
2053
NM_001323984.1
NP_001310913.1
14
1919
NM_001323985.1
NP_001310914.1
13
1901
NM_001323986.1
NP_001310915.1
12
1808
NM_001323987.1
NP_001310916.1
7
910
NM_001323988.1
NP_001310917.1
10
1158
NM_001323989.1
NP_001310918.1
8
1006
NM_001323990.1
NP_001310919.1
9
1370
NM_001323991.1
NP_001310920.1
8
1317
NM_001323992.1
NP_001310921.1
10
1150
NM_001323993.1
NP_001310922.1
10
1464
NM_001323994.1
NP_001310923.1
7
919
NM_001323995.1
NP_001310924.1
10
1134
NM_001323996.1
NP_001310925.1
10
1469
NM_001323997.1
NP_001310926.1
10
1153
NM_001323998.1
NP_001310927.1
10
1445
NM_001323999.1
NP_001310928.1
10
1442
NM_001324000.1
NP_001310929.1
8
1314
NM_001324001.1
NP_001310930.1
7
1221
NM_001324002.1
NP_001310931.1
7
1221
NM_001324003.1
NP_001310932.1
9
1370
NM_001324004.1
NP_001310933.1
7
910
NM_001324005.1
NP_001310934.1
10
1445
NM_001324006.1
NP_001310935.1
11
1192
NM_001324007.1
NP_001310936.1
10
1428
NM_001324008.1
NP_001310937.1
8
968
NM_001324009.1
NP_001310938.1
8
1279
NM_001324010.1
NP_001310939.1
4
583
NM_001324011.1
NP_001310940.1
9
1041
NM_001324012.1
NP_001310941.1
5
676
NM_001324013.1
NP_001310942.1
8
1250
NM_001903.4
NP_001894.2
13
1901
GenBank mRNA
AK094151.1
-
10
1110
AK296708.1
-
13
1709
AK300439.1
-
12
1672
AK304267.1
-
13
1796
BC000385.2
-
13
1839
2821111
BC031262.1
-
7
800
5274351
D13866.1
-
13
1840
D14705.1
-
13
1865
HQ589335.1
-
7
1055
L23805.1
-
12
1781
U03100.1
-
12
1781
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-motor actin binding protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
ovarian follicle development
actin filament organization
cell adhesion
establishment or maintenance of cell polarity
negative regulation of neuroblast proliferation
aging
male gonad development
gap junction assembly
axon regeneration
adherens junction organization
cellular protein localization
odontogenesis of dentin-containing tooth
apical junction assembly
response to estrogen
positive regulation of smoothened signaling pathway
positive regulation of muscle cell differentiation
protein heterooligomerization
cellular response to indole-3-methanol
epithelial cell-cell adhesion
negative regulation of cell motility
negative regulation of integrin-mediated signaling pathway
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
structural molecule activity
protein binding
beta-catenin binding
vinculin binding
poly(A) RNA binding
gamma-catenin binding
cadherin binding
actin filament binding
cadherin binding involved in cell-cell adhesion
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-74fd55b88b-zl9nd:80/10.239.167.245:80.
git-commit: e4d250c089da5f210ba2ef291b70bc15861d50fd
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.9.0-2024.05.21-1.0