Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PTPRF SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PTPRF
          Gene Name:
          protein tyrosine phosphatase, receptor type F
          Gene Aliases:
          BNAH2, LAR
          Chromosome Location:
          Chr.1: 43522238 - 43623672 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.272062
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS108856
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price Contact Us
          Your Price
          Online offer:
          3062.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PTPRF
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq XM_005271079.3 XP_005271136.1 14 2656
          XM_005271080.3 XP_005271137.1 13 2644
          XM_005271081.3 XP_005271138.1 13 2644
          XM_005271082.3 XP_005271139.1 12 2338
          XM_006710795.3 XP_006710858.1 15 2634
          XM_006710796.3 XP_006710859.1 14 2656
          XM_006710797.3 XP_006710860.1 14 2656
          XM_006710798.3 XP_006710861.1 14 2656
          XM_006710799.3 XP_006710862.1 13 2350
          XM_006710800.3 XP_006710863.1 13 2350
          XM_006710801.3 XP_006710864.1 14 2656
          XM_011541871.2 XP_011540173.1 15 2668
          XM_011541872.2 XP_011540174.1 15 2654
          XM_011541873.2 XP_011540175.1 15 2588
          XM_017001942.1 XP_016857431.1 12 2285
          XM_017001943.1 XP_016857432.1 12 2338
          XM_017001944.1 XP_016857433.1 13 2350
          XM_017001945.1 XP_016857434.1 12 2338
          XM_017001946.1 XP_016857435.1 13 2350
          XM_017001947.1 XP_016857436.1 13 2350
          XM_017001948.1 XP_016857437.1 12 2349
          XM_017001949.1 XP_016857438.1 13 2314
          XM_017001950.1 XP_016857439.1 12 2346
          GenBank mRNA AB177856.1 - 13 1847
          AB177857.1 - 13 2603
          AB209478.1 - 5 1258
          AK125325.1 - 4 555
          AK127007.1 - 1 50
          BC048768.1 - 13 2614 5502598
          BX537361.1 - 1 815
          Y00815.1 - 13 2628

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell adhesion
          transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          cell migration
          neuron projection regeneration
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          regulation of axon regeneration
          negative regulation of receptor binding
          protein tyrosine phosphatase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine phosphatase activity
          heparin binding
          protein complex binding
          chondroitin sulfate proteoglycan binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-9rjdb:80/100.66.79.224:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline