Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Produkte
Antikörper
Oligos, Primer, Sonden und Gene
TaqMan Real-Time PCR Assays
Zellkulturmedien
Chemikalien
Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
Laborgeräte
Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
Mikrotiterplatten
Umweltfreundlichere Produkte
Alle Produktkategorien anzeigen
Anwendungen
Bioprocessing
Zellkultur und Transfektion
Zell- und Gentherapie
Chromatographie
Molekulare Testung
Digitale Lösungen
Extraktion und Analyse von DNA und RNA
Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
Service
CDMO und Services für klinische Studien
Kundenspezifische Services
Unternehmensdienstleistungen
Finanzierung und Leasing
Geräteservice
Laborinformatik
OEM und kommerzielle Bereitstellung
Schulungsdienstleistungen
Unity Lab Services
Alle Services anzeigen
Hilfe und Support
Für ein Konto registrieren
Bestellinformationen
Gerätesupport
Center für technischen Support
Lerncenter
Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
Häufigste Themen
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Kontaktieren Sie uns
Eilbestellung
Status und Nachverfolgung von Bestellungen
Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Thermo Fisher Scientific
Suchen in Alle
Suchen
Search button
Search button
Close
Auftragsstatus
Eilbestellung
Anmeldung
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto?
Registrieren Sie sich hier
Konto
Bestellungen
Connect: Labor, Daten, Apps
Spezialanfertigungen und Projekte
Geräteverwaltung
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NANOS1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nanos1
Gene Name:
nanos homolog 1 (Drosophila)
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.1: 282134597 - 282140370 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
-
Species:
Rat
siRNA ID
RSS361320
Size
20 nmol
20 nmol
Availability
Made To Order
Catalog #
1330001
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Warenkorb
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nanos1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
XM_006231687.2
XP_006231749.1
1
918
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
RNA metabolism protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
epithelial cell migration
cell migration
negative regulation of translation
positive regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay
RNA binding
zinc ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-567f868b4f-whlt2:80/10.239.162.50:80.
git-commit: 96b0dd45ad55c22ec1de1c352dff25df4a817ab2
git-url: git@github.com:thermofisher/magellan-core.git
git-branch: origin/release/2.8.0-2024.05.19-1.0