Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Anmeldung
Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
  • Produkte
    • Antikörper
    • Oligos, Primer, Sonden und Gene
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Zellkulturmedien
    • Chemikalien
    • Säulen und Kartuschen für die Chromatographie
    • Laborgeräte
    • Kunststoffartikel und Zubehör für das Labor
    • Mikrotiterplatten
    • Umweltfreundlichere Produkte
    • Alle Produktkategorien anzeigen
  • Anwendungen
    • Bioprocessing
    • Zellkultur und Transfektion
    • Zell- und Gentherapie
    • Chromatographie
    • Molekulare Testung
    • Digitale Lösungen
    • Extraktion und Analyse von DNA und RNA
    • Spektroskopie, Element- und Isotopenanalyse
    • Alle Anwendungen und Verfahren anzeigen
  • Service
    • 360° CDMO- und CRO-Services
    • CDMO-Services
    • CRO-Services
    • Kundenspezifische Services
    • Unternehmensdienstleistungen
    • Finanzierung und Leasing
    • Geräteservice
    • Laborinformatik
    • OEM und kommerzielle Bereitstellung
    • Schulungsdienstleistungen
    • Unity Lab Services
    • Alle Services anzeigen
  • Hilfe und Support
    • Für ein Konto registrieren
    • Bestellinformationen
    • Gerätesupport
    • Center für technischen Support
    • Lerncenter
    • Alle Themen für Hilfe und Support anzeigen
  • Häufigste Themen
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Sonderaktionen
  • Kontaktieren Sie uns
  • Eilbestellung
  • Status und Nachverfolgung von Bestellungen
  • Dokumente und Zertifikate
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Suchen in Alle
Search button
          • Auftragsstatus
          • Eilbestellung
          • Aktionen
          • Anmeldung
            Anmeldung
            Sie haben noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier
            • Konto
            • Bestellungen
            • Connect: Labor, Daten, Apps
            • Spezialanfertigungen und Projekte
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other SNHG3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Snhg3
          Gene Name:
          small nucleolar RNA host gene 3
          Gene Aliases:
          Rnu17d, U17HG
          Chromosome Location:
          Chr.4: 132351933 - 132353686 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.486919
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID n253530

          Purification
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4390771
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Snhg3
          Interrogated Sequence Translated Protein RNADB ID Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_003270.2
          2 102
          GenBank mRNA AJ006837.1 - LIT1313
          U17HG
          2 49
          AK076188.1 -
          2 50
          BC100513.1 -
          2 95
          CN834544.1 -
          2 105
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID Transcript Location
          GenBankmRNA EL959114.1 - 2 94 Chr. 4 - 132351934 - 132353651 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY118837.1 - 2 86 Chr. 4 - 132352035 - 132353668 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY118222.1 - 2 85 Chr. 4 - 132352005 - 132353668 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CN841655.1 - 2 98 Chr. 4 - 132351934 - 132353679 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA DV069876.1 - 118 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DV069651.1 - 69 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DV061498.1 - 147 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CA460116.1 - 139 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA DV062701.1 - 170 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA AI787530.1 - 2 48 Chr. 4 - 132351934 - 132353632 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CJ216122.1 - 1 64 Chr. 4 - 132351934 - 132352750 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA CA456802.1 - 116 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY144490.1 - 2 46 Chr. 4 - 132351966 - 132353630 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY121084.1 - 2 85 Chr. 4 - 132352035 - 132353668 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BB605517.1 - 2 52 Chr. 4 - 132352034 - 132353634 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA DV072144.1 - 69 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BE198161.1 - 2 76 Chr. 4 - 132352117 - 132353660 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AJ006836.1 - 1 931 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CA492396.1 - 86 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CJ090087.1 - 44 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA BY713659.1 - 2 44 Chr. 4 - 132351933 - 132353628 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA AI788223.1 - 2 48 Chr. 4 - 132351934 - 132353632 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY792896.1 - 2 80 Chr. 4 - 132348014 - 132353663 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY579581.1 - 1 90 Chr. 4 - 132351934 - 132352776 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA BY121260.1 - 2 85 Chr. 4 - 132352022 - 132353668 [-] on Build GRCm38
          GenBankmRNA DV041333.1 - 144 Chr. - - [-] on Build
          GenBankmRNA CA786577.1 - 98 Chr. - - [-] on Build

          Back To Top

          More Information



          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Bestellung Plus Icon Minus Icon
          • Auftragsstatus
          • Hilfe zu Bestellungen
          • Eilbestellung
          • Versorgungszentrum
          • Elektronische Beschaffung
          • Preis- und Frachtregeln
          Support Plus Icon Minus Icon
          • Hilfe und Support
          • Kontaktieren Sie uns
          • Center für technischen Support
          • Dokumente und Zertifikate
          • Meldung von Problemen auf der Webseite
          Ressourcen Plus Icon Minus Icon
          • Lerncenter
          • Sonderaktionen
          • Veranstaltungen und Webinare
          • Soziale Netzwerke
          Über Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Über uns Über uns
          • Karriere Karriere
          • Investoren Investoren
          • News News
          • Soziale Verantwortung Soziale Verantwortung
          • Marken
          • Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
          • Richtlinien und Hinweise
          Unser Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Impressum
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Germany flag icon
          Germany

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2gfbh:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0